Beskrivelse
TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit indeholder de buffere, der kræves til at forberede assayprober og bruge dem i TaqMan Protein Assays-eksperimenter. Kittet indeholder fortyndingsbuffere og en opbevaringsbuffer, som alle bruges i kombination med TaqMan™ Protein Assays Oligo Probe Kit. 4448549)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kit, Assay Buffer |
| Detektionsmetode | Primer-probe detektion |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand |
| Indhold og opbevaring | TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit indeholder de buffere, der kræves for at forberede assayprober, og bruges i kombination med TaqMan™ Protein Assays Oligo Probe Kit. 4448549) |
| Hot Start | Nej |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Prøvetype | Væv, celler |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | TaqMan |
| Til brug med (applikation) | Proximity Ligation Assay |
| Vis mere |