Beskrivelse
TaqMan Pri-miRNA Assays quantitate primary microRNA (pri-miRNA) transcripts, the most upstream RNA molecules in the microRNA biogenesis pathway. They are designed using our state-of-the-art bioinformatics pipeline, delivering gold-standard assay performance and data quality for pri-miRNA studies.
TaqMan Pri-miRNA-assays kvantificerer primære mikroRNA (pri-miRNA) transkripter, de mest opstrøms RNA-molekyler i mikroRNA-biogenese-vejen. De er designet ved hjælp af vores state-of-the-art bioinformatik-pipeline, der leverer guldstandard assay-ydeevne og datakvalitet til pri-miRNA-studier.
• Meget specifik —kvantificere miRNA-transkription fra et enkelt genomisk locus
•Hurtig, enkel og skalerbar —to-trins RT-qPCR giver resultater af høj kvalitet
•Et nyt perspektiv —måler miRNA-ekspression på genniveau
TaqMan Pri-miRNA-assays anvender den samme høje sensitivitet, overlegne specificitet og brede lineære dynamiske område, som alle TaqMan genomiske assays er kendt for påvisning af pri-miRNA-transkripter. Som et resultat af deres høje følsomhed, TaqMan Pri-miRNA-assays kræver så lidt som 1 ng prøveinput for at kvantificere ekspression fra moderat- til højekspressions miRNA-loci.
Design og udvælgelse
Da alle pri-miRNA-transkripter ikke er blevet kortlagt, er disse assays designet i umiddelbar nærhed af hver stamløkkesekvens repræsenteret i Sanger miRBase-sekvenslageret. Dette sikrer nøjagtig måling af udskriften af interesse. Hver offentligt tilgængelig stamløkke kan matches til en TaqMan Pri-miRNA-analyse og TaqMan MicroRNA-assay, der gør det muligt at kvantificere de RNA-sekvenser, der produceres i hver ende af miRNA-modningsvejen, uafhængigt.
Præ-formuleret assay (20X; 60X blanding)
• 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X reaktionskoncentration)
• 1 FAM farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X reaktionskoncentration)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Pri-miRNA assay |
| Mængde | S (360 reaktioner), lavet på bestilling |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |