Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA præ-amplifikation til qPCR)
Artikelnummer. 15344674 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
15344674 200 reaktioner 200 reaktioner
10515405 40 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15344674 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4488593
TaqMan™ PreAmp Master Mix præ-amplifiserer små mængder cDNA uden at indføre amplifikationsbias til prøven.
TaqMan™ PreAmp Master Mix giver dig mulighed for: •Analyser mRNA fra dyrebare prøver såsom laser capture mikrodissektioner, nålebiopsier og formalinfikseret paraffin-indlejret væv (FFPE)• Stræk så lidt som 1 ng cDNA til 200 real-time PCR-reaktioner til genekspressionsanalyse ved hjælp af TaqMan™ Genekspressionsassays• Analyser op til 100 genekspressionsmål med minimal praktisk tid. Bevarer ligevægt mellem mål uden præamplifikationsbias: Tidligere resulterede præamplifikationskit og -teknikker ofte i ujævn amplifikation af mål og ukorrekte eller skæve data (som vist ved lave korrelationskoefficienter mellem præamplificerede og ikke-amplificerede prøver). TaqMan™ PreAmp Master Mix amplificerer uden bias og giver ekstremt høj korrelation mellem amplificeret og ikke-amplificeret cDNA. Nem arbejdsgang: Med TaqMan™ PreAmp Master Mix, forforstærkningsopsætning tager kun et par minutter. Efter en engangssammenlægning af TaqMan™ assays, præamplifikationsopsætning (blanding af de poolede assays med cDNA-prøve og TaqMan™ PreAmp Master Mix) tager kun fem ekstra minutter. Cykling tager 1,5 time ved at bruge en GeneAmp™ 9700 termisk cykler. Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en 5-ml flaske med 2X mastermix.
Opbevares ved –2 °8 C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Flaske
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Produktlinje TaqMan
Produkttype PreAmp Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Forforstærkning
Antal reaktioner 200 reaktioner
Prøvetype cDNA
Volumen 5 mL