Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA præ-amplifikation til qPCR)
Artikelnummer. 10515405 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
10515405 40 reaktioner Hver
15344674 200 reaktioner 200 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515405 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4391128
TaqMan™ PreAmp Master Mix præ-amplifiserer små mængder cDNA uden at indføre amplifikationsbias til prøven.
  • Analyser mRNA fra dyrebare prøver såsom laser capture mikrodissektioner, nålebiopsier og formalinfikseret paraffin-indlejret væv (FFPE)
  • Stræk så lidt som 1 ng cDNA til 200 real-time PCR-reaktioner til genekspressionsanalyse ved hjælp af TaqMan™ Genekspressionsassays
  • Analyser op til 100 genekspressionsmål med minimal praktisk tid
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 2X TaqMan™ PreAmp Master Mix (1 ml). Opbevares ved –2 °8 C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Passiv referencefarve Ingen ROX
Produktlinje TaqMan
Produkttype PreAmp Master Mix
Mængde 40 reaktioner
Tilstrækkelig til 40 reaktioner
Til brug med (applikation) Forforstærkning
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 40 reaktioner
Prøvetype cDNA
Volumen 1 mL