Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ RT PCR, Inventariseret Format 56 QuantStudio™ 12K Flex
Artikelnummer. 12817442 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10-pak
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12817442 10-pak Hver
1 options
Artikelnummer. 12817442 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4471125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Design din egen realtids PCR-plade, baseret på over 1,3 mil. TaqMan™ genekspressionsanalyser.
Design din egen realtids PCR-plade, baseret på over 1,3 mil. TaqMan™ genekspressionsanalyser. Derefter blander du blot prøve og masterblanding, indlæser på pladen OpenArray™ , forsegler, cykler og billeder. Den efterfølgende arbejdsgang gør det muligt for én person at validere eller screene op til 576 prøver på én dag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5° til -30 °C).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Format 56
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12K Flex-system
Produktlinje OpenArray, QuantStudio, TaqMan
Produkttype Realtids PCR-system
Mængde 10-pak
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)