Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Hotstart kemi for at give stuetemperaturstabilitet
- Optimeret til brug med TaqMan™ OpenArray™ genekspressionspaneler, der giver reproducerbare, specifikke og følsomme resultater
- Til brug med OpenArray™ MicroRNA paneler, OpenArray™ genekspressionsvejpaneler og andre genekspressionsapplikationer på OpenArray™ format
- Klar til brug uden behov for yderligere tilsætningsstoffer
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 til -30 °C indtil første brug, derefter ved 2 –8 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| PCR metode | 2-trins RT-qPCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Teknik | Fluorescensintensitet |
| Til brug med (udstyr) | OpenArray™ |
| Produktlinje | OpenArray, TaqMan |
| Produkttype | qPCR Master Mix |
| Vis mere |