Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix
Artikelnummer. 15569992 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15569992 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15569992 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404846
 Begrænset vare
På lager
Denne 2X koncentrerede blanding er optimeret til SNP-genotypebestemmelse ved brug TaqMan™ OpenArray™ SNP Genotyping Plader.
  • PCR-metode: qPCR
  • Indbygget Hot Start Primer-probe-kompatibilitet: TaqMan™
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Inkluderer TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix, med AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTP'er og optimerede blandingskomponenter. Denne pakke indeholder en 5 ml flaske, tilstrækkelig til 32 plader. Opbevares ved 2 –8 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Teknik SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret)
Til brug med (udstyr) OpenArray™
Genotypingsmål Lægemiddelmetaboliserende enzymer, SNP'er (kendt)
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje OpenArray, TaqMan
Produkttype Genotyping Master Mix
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Hot Start Indbygget varmstart
Prøvetype DNA