Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mutationsdetektion IPC Reagenssæt
Artikelnummer. 15511134 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15511134 500 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15511134 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4467538
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Et sæt valgfri intern positiv kontrolreagens, der kan duplexes med evt TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyse for at give et positivt PCR-kontrolresultat.
De IPC reagenser kan skelne et mutationsmål negativt resultat fra et PCR-fejlresultat. De TaqMan™ Mutationsdetektion IPC Reagenssættet er præoptimeret til brug med TaqMan™ Mutationsdetektionsassays. De IPC reagenser kan duplexes med evt TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyse og gDNA-prøve uden at kompromittere effektiviteten af reaktionseffektiviteten i mutationsdetektionsanalysen. Denne funktion gør det muligt for mutationsdetektionsassays at detektere lave kopier af muteret DNA i nærvær af et robust PCR-positivt signal fra IPC reagenser.
De TaqMan™ Mutationsdetektion IPC Reagenssæt indeholder: 50X Eksogen IPC template-DNA (μ200 I); syntetisk skabelon, der indeholder det eksogene, ikke-humane DNA-mål for assayet; 10X eksogen IPC Bland (1 ml); primer-begrænset TaqMan™ assay designet til at amplificere et eksogent, ikke-humant DNA-mål [blandingen inkluderer to PCR-primere, TAMRA™ sonde (VIC™ farvestof-mærket)]
Instrumentkompatibilitet: TaqMan™ Mutationsdetektion IPC Reagenssættet er kompatibelt med Applied Biosystems™ ViiA™ 7, 7900HT, 7500, 7500 Hurtig og StepOnePlus™ Realtids PCR-systemer.
Prøvetype kompatibilitet: Sættet kan bruges med FFPE-prøver, cellelinjer og friskfrosne prøver.
Kontrolskabelon: Ikke-menneskeligt DNA
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt& Skabelon(er)
Kontrol skabelon Ikke-menneskeligt DNA
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Frosset
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Etiket eller farvestof TAMRA, VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttype Mutation Detection Ipc Reagent Kit
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Ikke-menneskelig
Mål eksogent, ikke-menneskeligt DNA-mål
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 10 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype FFPE& Faste prøver, celler, DNA
Volumen 200μ L