Beskrivelse
TaqMan™ Mutationsdetektionsassays detekterer somatiske mutationer i gener, der er forbundet med cancer. Disse assays er drevet af konkurrerende allel-specifikke TaqMan™ PCR (castPCR™ ) teknologi. Specifik og følsom, castPCR™ kan påvise sjældent muteret DNA blandt vildtype-DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TaqMan™ Mutationsdetektionsanalyser, 150 L, μdesignet til at adressere disse begrænsninger samt til at give en metode til nøjagtigt at kvantificere procentdelen af specifikke kræftmutationer i en prøve |
| Produkttype | TaqMan™ Mutationsdetektionsassays |
| Mængde | 150 μL |