Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ miRNA ABC-oprensningskit - Human Panel A
Artikelnummer. 13433119
Skift visning
Mængde:
40 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13433119 40 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 13433119 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4473087
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
TaqMan™ miRNA ABC-oprensningskit - Human Panel A
Brug TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit til at rense miRNA af høj kvalitet fra blodrelaterede eller andre vanskelige prøvetyper uden farlige kemikalier.
  • Enkel og hurtig arbejdsgang ved hjælp af oligonukleotid-konjugeret Dynal™ magnetiske perler
  • Lille prøveinput: typiske volumener spænder fra μ10 L for blodprøver til μ50 L for serum- og plasmaprøver
  • RT-PCR-hæmmere, der almindeligvis findes i blodrelaterede prøver, vaskes let væk
  • Intet behov for farlige kemikalier såsom phenol, chloroform, Trizol™ reagens eller guanidin isothiocyanat
    Enkel og hurtig miRNA-oprensning
    De TaqMan™ miRNA ABC (anti-miRNA bead capture) oprensningskit indeholder buffere og magnetiske perler til enkeltrørsisolering af specifik mikroRNA (miRNA) fra små input af alle humane prøvetyper, herunder blod, serum, plasma, FFPE-prøver, fast væv, dyrkede celler og spyt på 75 minutter (se arbejdsgang, figur 1).
    Human Panel A og Human Panel B
    De TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit tilbydes i to konfigurationer: Human Panel A og Human Panel B . Perlerne i hvert sæt er superparamagnetiske Dynabeads™ kovalent bundet til et unikt sæt af 377 anti-miRNA-oligonukleotider for hvert panel, der svarer til assays indeholdt i TaqMan™ Array Human MicroRNA A- og B-kort. MiRNA-isoleringsprocessen er afhængig af hybridisering af miRNA'er til de tilsvarende anti-miRNA-oligonukleotider knyttet til perlerne. Komplette lister over miRNA'er isoleret af panelerne kan findes i TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit protokol (nedenfor).
    miRNA analyse
    MiRNA'erne isoleret ved hjælp af TaqMan™ miRNA ABC Purification Kit er klar til konvertering til cDNA og nedstrømsanalyse ved kvantitativ PCR ved brug af enten enkeltrør (individuelt) TaqMan™ microRNA-analyser eller TaqMan™ Array Human microRNA A- og B-kort . Figur 2 giver eksempler på de data, der kan opnås fra miRNA isoleret fra forskellige prøvetyper ved hjælp af TaqMan™ miRNA ABC rensesæt.
    Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
    Oversigt TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC Purification Kit, 40 forberedelser, væske, magnetisk perleisoleringsteknologi, menneskelige arter, Dynabeads™ System, blod, celler, FFPE og faste prøver, flydende prøver, mikro RNA slutprodukt, 75 min oprensningstid, 2 til 8 C °opbevaring
    Buffer Lyseringsbuffer, ABC-buffer, Vaskebuffer 1 og 2, Elueringsbuffer
    Isoleringsteknologi Magnetisk perle
    Arter ADN
    Prøvetype Blod, Celler, Cellekulturer, FFPE og faste prøver, Flydende prøver (f.eks. serum), Plasma, Spyt, Serum, Væv, Væv (FFPE), Urin, Fuldblod (specifik)
    Endelig produkttype mikro RNA
    Til brug med (applikation) Real-time kvantitativ PCR (qPCR), mikroRNA-analyse, RNA-ekstraktion, miRNA og ikke-kodende RNA-analyse, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, RNAi, epigenetik og ikke-kodende RNA-forskning, miRNA og ikke-kodende RNA-analyse, miRNA-isolering
    Inkluderer Lysebuffer, ABC-buffer, vaskebuffer 1, vaskebuffer 2, elueringsbuffer, 1,5 mL loBind-rør
    Emballagetype 1 hver
    Produkttype TaqMan™ Human Panel A miRNA ABC Purification Kit
    Mængde 40 forberedelser
    Temperatur (metrisk) 2 °C til 8 °C
    Form Væske