Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ MicroRNA Reverse Transcription Kit
Artikelnummer. 10146854 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Tilstrækkelig til:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til Pakningsstørrelse
10146854 200 reaktioner 200 reaktioner
10268364 1000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10146854 Leverandør TaqMan™ Leverandørnr. 4366596
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver de nødvendige komponenter til 200 reaktioner med optimal ydeevne i TaqMan™ MicroRNA assays.
Et meget specifikt kit, der kun kvantificerer modne miRNA'er, ikke prækursorer. Et følsomt sæt, der bevarer begrænsede prøver og kun kræver 1 til 10 nanogram totalt RNA. Det er hurtig, enkel og skalerbar 2-trins kvantitativ RT-PCR-analyse, der giver resultater af høj kvalitet på mindre end tre timer.
Komponenter i dette sæt bruges med RT-primeren, der følger med TaqMan™ MicroRNA-assay til at konvertere miRNA til cDNA.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Indhold og opbevaring Indeholder 10X RT-buffer, dNTP-blanding m/dTTp (100M i alt), RNase-hæmmer (20U/μ L), og MultiScribe™ RT enzym (50U/μ L) for 200 reaktioner. Opbevares ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 2-trins RT-qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Produktlinje TaqMan
Produkttype MicroRNA Reverse Transcription Kit
Mængde 200 reaktioner
Omvendt transkriptase MultiScribe™
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Til brug med (applikation) miRNA-analyse
Troskab (vs. Taq) 10 X
Endelig produkttype cDNA
Antal reaktioner 200 reaktioner
Reaktionsformat Separate komponenter
Prøvetype RNA
Størrelse (slutprodukt) 200 bp eller mindre