Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076283 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
M (750 RT/750 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført
XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
150 reaktioner
2900 reaktioner
750 reaktioner
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10524815
Brand: Applied Biosystems™ 4427975
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-assays kvantificerer miRNA'er med specificiteten og sensitiviteten af TaqMan Assay kemi. En simpel to-trins protokol kræver kun revers transkription med en miRNA-specifik primer, efterfulgt af real-time PCR med TaqMan sonder.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-assays kvantificerer miRNA'er med specificiteten og sensitiviteten af TaqMan Assay kemi. En simpel to-trins protokol kræver kun revers transkription med en miRNA-specifik primer, efterfulgt af real-time PCR med TaqMan sonder. TaqMan MicroRNA-analyser er:
Meget specifik —kvantificere kun modne miRNA'er, ikke prækursorer
Følsomme —konserverede begrænsede prøver, kræver –kun 1 10 nanogram total RNA eller tilsvarende
Hurtig, enkel og skalerbar —to-trins kvantitativ RT-PCR-analyse giver resultater af høj kvalitet på mindre end
tre timer. TaqMan MicroRNA Assay-kataloget holdes ajour med Sanger-databasen for at give omfattende dækning med den mest aktuelle annotering.
Tilgængelighed og størrelser Made-to-
Order-assays er tilgængelige i fire forskellige størrelser og sendes normalt inden for to uger. Assays på lager er færdigpakket i lille størrelse og er klar til forsendelse. Assays på lager kan købes i større størrelser ved at bestille dem som Made to Order.
Arter
TaqMan MicroRNA-analyser er tilgængelige for en række arter, herunder mennesker, mus, rotter, Drosophila, C. elegans og Arabidopsis. Vi vil fortsætte med at øge antallet af miRNA-assays for disse arter i overensstemmelse med Sanger miRBase-registret.
Assay-komponenter
TaqMan MicroRNA-analyser leveres i to rør: den ene indeholder RT-primeren, den anden indeholder den specifikke præ-formulerede TaqMan Assay (TaqMan probe og PCR-primersæt).
Præ-formuleret assay
• Fremadgående primer: 1500 nM
• Omvendt primer: 700 nM
• FAM-MGB sonde: 200 nM
• RT-sekvenser: 50 nM
TaqMan miRNA Assay udvælgelsesvejledning
TaqMan Beskrivelse af mikroRNA-
analyser : TaqMan MicroRNA-assays anvender en ny målspecifik stamloop-–primer under cDNA-syntese til at producere en skabelon til real-time PCR RT-
kemi: miRNA-specifik RT-
gennemstrømning: Bedst til 1 –10 mål
Dækning: 205 tilgængelige arter, dækning for miRBase v.21
TaqMan Avancerede miRNA-analyser
Beskrivelse: TaqMan Avancerede miRNA-assays anvender et universelt RT-trin til en strømlinet arbejdsgang og et universelt miR-Amp-trin for at muliggøre meget følsom detektion ved real-time PCR
RT-kemi: Universal RT-
gennemstrømning: Bedst til> 10 mål
Dækning: Alle miRNA'er fra mennesker, mus og rotter; dækning for miRBase v.24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 rør indeholdende RT-primer i en koncentration på 5X (XS- og S-størrelser), 20X (M-størrelse) eller 60X (L-størrelse)
• 1 rør indeholdende en 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Oversigt S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Produktlinje TaqMan
Produkttype Konfigurerbar analyse
Mængde S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Tilstrækkelig til 150 reaktioner
Antal reaktioner 150 reaktioner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TaqMan MicroRNA Assays INV, SM
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formamide