Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA assay
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Assays quantitate miRNAs with the specificity and sensitivity of TaqMan Assay chemistry. A simple, two-step protocol requires only reverse transcription with an miRNA-specific primer, followed by real-time PCR with TaqMan probes.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-assays kvantificerer miRNA'er med specificiteten og sensitiviteten af TaqMan Assay kemi. En simpel to-trins protokol kræver kun revers transkription med en miRNA-specifik primer, efterfulgt af real-time PCR med TaqMan sonder. TaqMan MicroRNA-analyser er:
• Meget specifik —kvantificere kun modne miRNA'er, ikke prækursorer
•Følsomme —konserverede begrænsede prøver, kræver –kun 1 10 nanogram total RNA eller tilsvarende
•Hurtig, enkel og skalerbar —to-trins kvantitativ RT-PCR-analyse giver resultater af høj kvalitet på mindre end
tre timer. TaqMan MicroRNA Assay-kataloget holdes ajour med Sanger-databasen for at give omfattende dækning med den mest aktuelle annotering.
Tilgængelighed og størrelser Made-to-
Order-assays er tilgængelige i fire forskellige størrelser og sendes normalt inden for to uger. Assays på lager er færdigpakket i lille størrelse og er klar til forsendelse. Assays på lager kan købes i større størrelser ved at bestille dem som Made to Order.
Arter
TaqMan MicroRNA-analyser er tilgængelige for en række arter, herunder mennesker, mus, rotter, Drosophila, C. elegans og Arabidopsis. Vi vil fortsætte med at øge antallet af miRNA-assays for disse arter i overensstemmelse med Sanger miRBase-registret.
Assay-komponenter
TaqMan MicroRNA-analyser leveres i to rør: den ene indeholder RT-primeren, den anden indeholder den specifikke præ-formulerede TaqMan Assay (TaqMan probe og PCR-primersæt).
Præ-formuleret assay
• Fremadgående primer: 1500 nM
• Omvendt primer: 700 nM
• FAM-MGB sonde: 200 nM
• RT-sekvenser: 50 nM
TaqMan miRNA Assay udvælgelsesvejledning
TaqMan Beskrivelse af mikroRNA-
analyser : TaqMan MicroRNA-assays anvender en ny målspecifik stamloop-–primer under cDNA-syntese til at producere en skabelon til real-time PCR RT-
kemi: miRNA-specifik RT-
gennemstrømning: Bedst til 1 –10 mål
Dækning: 205 tilgængelige arter, dækning for miRBase v.21
TaqMan Avancerede miRNA-analyser
Beskrivelse: TaqMan Avancerede miRNA-assays anvender et universelt RT-trin til en strømlinet arbejdsgang og et universelt miR-Amp-trin for at muliggøre meget følsom detektion ved real-time PCR
RT-kemi: Universal RT-
gennemstrømning: Bedst til> 10 mål
Dækning: Alle miRNA'er fra mennesker, mus og rotter; dækning for miRBase v.24
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 rør indeholdende RT-primer i en koncentration på 5X (XS- og S-størrelser), 20X (M-størrelse) eller 60X (L-størrelse) • 1 rør indeholdende en 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Oversigt | S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
| Produktlinje | TaqMan |
| Vis mere |