Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ MicroRNA assay
Artikelnummer. 10524815 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
M (750 RT/750 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført
XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
150 reaktioner
2900 reaktioner
750 reaktioner
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10524815 S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført 150 reaktioner
15187092 M (750 RT/750 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling 750 reaktioner
15376731 S (50 RT/150 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling Hver
15383712 L (2900 RT/2900 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling 2900 reaktioner
15312198 XS (25 RT/75 PCR-reaktioner), Lavet på bestilling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10524815 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4427975
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-assays kvantificerer miRNA'er med specificiteten og sensitiviteten af TaqMan Assay kemi. En simpel to-trins protokol kræver kun revers transkription med en miRNA-specifik primer, efterfulgt af real-time PCR med TaqMan sonder.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-assays kvantificerer miRNA'er med præcisiteten og følsomheden fra TaqMan assay-kemi. En simpel, totrinsprotokol kræver kun omvendt transkription med en miRNA-specifik primer, efterfulgt af realtids PCR med TaqMan prober.
Applied Biosystems TaqMan MicroRNA-assays kvantificerer miRNA'er med specificiteten og sensitiviteten af TaqMan Assay kemi. En simpel to-trins protokol kræver kun revers transkription med en miRNA-specifik primer, efterfulgt af real-time PCR med TaqMan sonder. TaqMan MicroRNA-analyser er:
• Meget specifik —kvantificere kun modne miRNA'er, ikke prækursorer
•Følsomme —konserverede begrænsede prøver, kræver –kun 1 10 nanogram total RNA eller tilsvarende
•Hurtig, enkel og skalerbar —to-trins kvantitativ RT-PCR-analyse giver resultater af høj kvalitet på mindre end
tre timer. TaqMan MicroRNA Assay-kataloget holdes ajour med Sanger-databasen for at give omfattende dækning med den mest aktuelle annotering.
Tilgængelighed og størrelser Made-to-
Order-assays er tilgængelige i fire forskellige størrelser og sendes normalt inden for to uger. Assays på lager er færdigpakket i lille størrelse og er klar til forsendelse. Assays på lager kan købes i større størrelser ved at bestille dem som Made to Order.
Arter
TaqMan MicroRNA-analyser er tilgængelige for en række arter, herunder mennesker, mus, rotter, Drosophila, C. elegans og Arabidopsis. Vi vil fortsætte med at øge antallet af miRNA-assays for disse arter i overensstemmelse med Sanger miRBase-registret.
Assay-komponenter
TaqMan MicroRNA-analyser leveres i to rør: den ene indeholder RT-primeren, den anden indeholder den specifikke præ-formulerede TaqMan Assay (TaqMan probe og PCR-primersæt).
Præ-formuleret assay
• Fremadgående primer: 1500 nM
• Omvendt primer: 700 nM
• FAM-MGB sonde: 200 nM
• RT-sekvenser: 50 nM
TaqMan miRNA Assay udvælgelsesvejledning
TaqMan Beskrivelse af mikroRNA-
analyser : TaqMan MicroRNA-assays anvender en ny målspecifik stamloop-–primer under cDNA-syntese til at producere en skabelon til real-time PCR RT-
kemi: miRNA-specifik RT-
gennemstrømning: Bedst til 1 –10 mål
Dækning: 205 tilgængelige arter, dækning for miRBase v.21
TaqMan Avancerede miRNA-analyser
Beskrivelse: TaqMan Avancerede miRNA-assays anvender et universelt RT-trin til en strømlinet arbejdsgang og et universelt miR-Amp-trin for at muliggøre meget følsom detektion ved real-time PCR
RT-kemi: Universal RT-
gennemstrømning: Bedst til> 10 mål
Dækning: Alle miRNA'er fra mennesker, mus og rotter; dækning for miRBase v.24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 rør indeholdende RT-primer i en koncentration på 5X (XS- og S-størrelser), 20X (M-størrelse) eller 60X (L-størrelse)
• 1 rør indeholdende en 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Oversigt S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinje TaqMan
Produkttype Konfigurerbar analyse
Mængde S (50 RT/150 PCR-reaktioner), opført
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Tilstrækkelig til 150 reaktioner
Antal reaktioner 150 reaktioner
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TaqMan MicroRNA Assays INV, SM
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide