Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Mikrobe- eller ABR-analyse
Artikelnummer. 17275996 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
360μ L
Artikelnummer. Mængde
17275996 360μ L
1 options
Artikelnummer. 17275996 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A50133
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Applied Biosystems TaqMan Mikrobedetektion og TaqMan Antibiotikaresistensanalyser bruges til kvantitativ realtids-PCR-detektion af mikrobielle arter og antibiotikaresistensgener.
Applied Biosystems TaqMan Mikrobedetektion og TaqMan antibiotikaresistens-assays består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan probe med en farveetiket (FAM) i den 5′ . ende samt en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende sluknings (NFQ) i den 3′ . ende.
Funktioner ved TaqMan mikrobedetektion og TaqMan antibiotikaresistens-assays inkluderer:
  • Let at bruge, —bare tilføj DNA og master mix og kør qPCR, —ingen smeltekurver kræves
  • Specifikke—TaqMan-analyser bruger proprietære MGB-indeholdende prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer specificiteten af testen
  • Følsomme—TaqMan-assays er ideelle til at måle lav-forekomst mikrobielle mål
  • Præcis—identificer mikrobielle mål med høj kvantificeringsnøjagtighed
  • Omfattende indhold—over 600 foruddesignede mikrobedetektionsassays og mere end 130 foruddesignede antibiotikaresistensassays tilgængelige
  • Guldstandarden TaqMan qPCR-kemi—TaqMan-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assaydesignpipeline for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for nært beslægtede mikrobielle arter og undertyper
  • Hurtigleverings-assays—sendt på så lidt som 12 –dage (se nedenfor)
Omtrentlig skibstid
  • Optælling: 12 –dage i Nordamerika*
  • Fremstillet på bestilling: 4 –dage på 6 dage i Nordamerika
Alle vores foruddesignede TaqMan genekspressionsassays er dækket af TaqMan Assays qPCR-garantien. **
*Vores mest populære assays er på lager i Nordamerika til levering over natten, hvor det er muligt. Hvis en analyse er udsolgt, kan det tage yderligere 35 –hverdage at levere.
* *Med forbehold for vilkår og betingelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 360μ L