Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™Yersinia pestis detektionssæt
Beskrivelse
Applied Biosystems™ TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit bruger polymerasekædereaktionen (PCR) til at amplificere en unik mikroorganismespecifik DNA-målsekvens og en TaqMan™ probe for at detektere den amplificerede sekvens. De TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig procedure, der bruger polymerasekædereaktionen (PCR) til at amplificere en målsekvens, der er unik for Yersinia pestis
Reducer prøvehåndteringen med en 3-trins proces, der bruger et enkelt, lukket rørformat under PCR-trinnet.
Meget følsom TaqMan™ Real-Time PCR-system muliggør en dramatisk reduktion af den tid, der kræves til præberigelse sammenlignet med konventionelle teknikker.
Strømlin din arbejdsgang med én standardprotokol til flere organismer.
3 nemme trin
Dette sæt har 3 nemme trin: berige prøver, forberede prøver og køre prøver. Dyrk det specifikke patogen fra en udvalgt prøve ved hjælp af en standardberigelsesprocedure i berigelsestrinnet. I prøveforberedelsestrinnet isoleres DNA'et til PCR og klargør, bland og pipetter reaktionerne. I det sidste trin skal du analysere din prøve ved at køre en plade på et af vores real-time PCR-systemer.
En komplet løsning Vi
tilbyder et komplet sortiment af TaqMan™ Pathogen Detection kits baseret på universelle assaybetingelser, hvilket gør det muligt for dig at køre enhver kombination af disse assays sammen i samme prøvekørsel. I kombination med vores real-time PCR-systemer TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit tilbyder en fuldt integreret, enkeltleverandør-løsning til at identificere Yersinia pestis.
3 nemme trin
Dette sæt har 3 nemme trin: berige prøver, forberede prøver og køre prøver. Dyrk det specifikke patogen fra en udvalgt prøve ved hjælp af en standardberigelsesprocedure i berigelsestrinnet. I prøveforberedelsestrinnet isoleres DNA'et til PCR og klargør, bland og pipetter reaktionerne. I det sidste trin skal du analysere din prøve ved at køre en plade på et af vores real-time PCR-systemer.
En komplet løsning Vi
tilbyder et komplet sortiment af TaqMan™ Pathogen Detection kits baseret på universelle assaybetingelser, hvilket gør det muligt for dig at køre enhver kombination af disse assays sammen i samme prøvekørsel. I kombination med vores real-time PCR-systemer TaqMan™ Yersinia pestis Detection Kit tilbyder en fuldt integreret, enkeltleverandør-løsning til at identificere Yersinia pestis.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Realtids PCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |