Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™Francisella tularensis Detection Kit
Product Code. 10734037 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 rxn(s)
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
10734037 100 rxn(s) Hver
1 options
Product Code. 10734037 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4382490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13870.00 DKK
    12190.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1680.00 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
TaqMan™Francisella tularensis Detection Kit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Francisella tularensis Detection Kit bruger polymerasekædereaktionen (PCR) til at amplificere en unik mikroorganismespecifik DNA-målsekvens og en TaqMan™ sonde til at opdage den amplificerede sekvens. TaqMan™ Francisella tularensis Detection Kit tilbyder en enkel, pålidelig og hurtig procedure, der benytter polymerasekædereaktionen (PCR) til at forstærke en målsekvens, der er unik for Francisella tularensis
  • Reducer prøvehåndtering med en 3-trins proces, der bruger et enkelt, lukket rørformat under PCR-trinnet.
  • Det meget følsomme TaqMan™ realtids-PCR-system muliggør en dramatisk reduktion af den tid, der kræves til forberigelse sammenlignet med konventionelle teknikker.
  • Strømliner din arbejdsgang med én standardprotokol for flere organismer.
3 nemme trin
  • Dette sæt har 3 nemme trin: berig prøver, forbered prøver og kør prøver. Dyrk det specifikke patogen fra en udvalgt prøve ved hjælp af en standard berigelsesprocedure i berigelsestrinnet. I prøveforberedelsestrinnet isoleres DNA'et til PCR, og forberedes, blandes og piperes reaktionerne. I det sidste trin analyserer du din prøve ved at køre en plade på et af vores realtids PCR-systemer.
En komplet løsning
  • Vi tilbyder et komplet sortiment af TaqMan™ patogendetektionssæt baseret på universelle assay-betingelser, så du kan køre enhver kombination af disse assays sammen i samme prøvekørsel. I kombination med vores realtids PCR-systemer TaqMan™ tilbyder Francisella tularensis Detection Kit en fuldt integreret, enkeltleverandørløsning til identifikation af Francisella tularensis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring 300 μL 10X Francisella tularensis target assay tul4, 300 μL 10X francisella tularensis target assay fopA, 1.000μ L negativ kontrol, to rør 2X hurtig PCR master mix 1.500μ L; –20/2 til 8 °C
Oversigt TaqMan™ Francisella Tularensis Detection Kit, 100 rxns, Primer-Probe Detection Method, FAM™ Farvetype, F. Tularensis målorganismeklasse, tularæmisygdom, målspecifik, til diagnostisk testning
Detektionsmetode Primer-sonde
Etiket eller farvestof FAM
Produkttype TaqMan™ Francisella Tularensis Detection Kit
Mængde 100 rxn(s)
Mål Bakterier
Til brug med (applikation) Detektion af patogener
Antal reaktioner 100 reaktioner
Størrelse (slutprodukt) 100 rxn(s)