Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™Brucella spp Detection Kit
Artikelnummer. 10249534 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 rxn(s)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249534 100 rxn(s) Hver
1 options
Artikelnummer. 10249534 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4382423
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
TaqMan™Brucella spp. Detektionskit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit bruger polymerasekædereaktionen (PCR) til at amplificere en unik mikroorganismespecifik DNA-målsekvens og en TaqMan™ probe for at detektere den amplificerede sekvens TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit giver en enkel, pålidelig og hurtig procedure, der anvender polymerasekædereaktionen (PCR) til at amplificere en målsekvens, der er unik for Brucella spp.
  • Reducer prøvehåndteringen med en 3-trins proces, der bruger et enkelt, lukket rørformat under PCR-trinnet.
  • Meget følsom TaqMan™ Real-Time PCR-system muliggør en dramatisk reduktion af den tid, der kræves til præberigelse sammenlignet med konventionelle teknikker.
  • Strømlin din arbejdsgang med én standardprotokol til flere organismer.
    3 nemme trin
    Dette sæt har 3 nemme trin: berige prøver, forberede prøver og køre prøver. Dyrk det specifikke patogen fra en udvalgt prøve ved hjælp af en standardberigelsesprocedure i berigelsestrinnet. I prøveforberedelsestrinnet isoleres DNA'et til PCR og klargør, bland og pipetter reaktionerne. I det sidste trin skal du analysere din prøve ved at køre en plade på et af vores real-time PCR-systemer.
    En komplet løsning Vi
    tilbyder et komplet sortiment af TaqMan™ Pathogen Detection kits baseret på universelle assaybetingelser, hvilket gør det muligt for dig at køre enhver kombination af disse assays sammen i samme prøvekørsel. I kombination med vores real-time PCR-systemer TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit tilbyder en fuldt integreret, enkeltleverandør-løsning til at identificere Brucella spp.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring 300 μL 10X Brucella spp. analyseblanding, 1.000μ L negativ kontrol, 2X hurtig PCR master mix 1.500μ L; –20/2 til 8 °C
    Oversigt TaqMan™ Brucella spp Detection Kit, 100 rxns, Primer-Probe Detection Method, FAM™ Farvetype, Brucella spp. Målorganismeklasse, brucellosesygdom, målspecifik, til diagnostisk testning
    Detektionsmetode Primer-sonde
    Etiket eller farvestof FAM
    Produkttype TaqMan™ Brucella spp Detection Kit
    Mængde 100 rxn(s)
    Til brug med (applikation) Detektion af patogener
    Antal reaktioner 100 reaktioner
    Størrelse (slutprodukt) 100 rxn(s)