Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 384w muliggør verifikation af pluripotens og bestemmelse af lineage bias for både humane ES- og iPS-cellelinjer. Pladen med 384 brønde indeholder fire sæt af 94 foruddefinerede TaqMan™ Genekspressionsassays (herunder endogene kontroller) tørret ned i brøndene. Master mix er ikke inkluderet i dette panel. For et sæt, der kombinerer panelet med mastermix, se TaqMan™ hPSC Scorecard™ Sæt 384w . Dette produkt er også tilgængeligt i et 2 x 96w Fast format .
Vurder gensignaturen af fire prøver i et simpelt eksperiment
Sammenlign resultater med en referencestandard med den medfølgende hPSC Scorecard™ Analyse software
Identificer linjer med trilineage differentieringspotentiale
Evaluer induktiv differentiering specificeret til et kimlag
Få adgang til valideret indhold for øget tillid til
dine resultater . Vurder en hel gensignatur i ét eksperiment
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjælper med at spare tid ved at tilbyde præ-belagte analyser i et stabilt og bekvemt nedtørret format. Du skal blot tilføje TaqMan™ Master Mix til dit cDNA af interesse og overfør til 384-brøndspladen med en multikanalpipette.
Sammenlign resultater med en referencestandard
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelet inkluderer adgang til proprietær cloud-baseret analysesoftware, der giver dig mulighed for at se og eksportere grafer og tabeller med resultater, samt generere rapporter. Softwaren er kompatibel med syv Applied Biosystems™ qRT-PCR-systemer og er tilgængelig uden ekstra omkostninger.
Identificer linjer med trilineage-differentieringspotentiale Inkluder tilfældigt differentierede embryoidlegeme (EB) prøver (differentieret i mindst 7 dage ved hjælp af standard EB-metoder) i din analyse og afgør, om dine linjer er forspændt mod et eller flere af
de tre kimlag (endoderm, mesoderm, ectoderm).
Evaluer induktiv differentiering specificeret til ét kimlag Panelet
omfatter over tyve markører for hvert af de tre kimlag, der har vist sig at reagere som forventet på rettet differentiering i monolagskultur. Evaluer hurtigt tidsforløbsdata, kulturbetingelser og medieformuleringer for dit kimlag af interesse med dette ene panel.
Adgang til valideret indhold Panelets indhold er baseret på publiceret arbejde
(Bock et al., Cell 144, 439 452, 2011) og blev valideret –mod flere menneskelige ES- og iPS-linjer.
Hvad får du
hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 384w inkluderer:
En plade med 384 brønde på 94 TaqMan™ Genekspressionsassays (4 gensæt pr. plade)
Et optisk pladedæksel
dine resultater . Vurder en hel gensignatur i ét eksperiment
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjælper med at spare tid ved at tilbyde præ-belagte analyser i et stabilt og bekvemt nedtørret format. Du skal blot tilføje TaqMan™ Master Mix til dit cDNA af interesse og overfør til 384-brøndspladen med en multikanalpipette.
Sammenlign resultater med en referencestandard
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelet inkluderer adgang til proprietær cloud-baseret analysesoftware, der giver dig mulighed for at se og eksportere grafer og tabeller med resultater, samt generere rapporter. Softwaren er kompatibel med syv Applied Biosystems™ qRT-PCR-systemer og er tilgængelig uden ekstra omkostninger.
Identificer linjer med trilineage-differentieringspotentiale Inkluder tilfældigt differentierede embryoidlegeme (EB) prøver (differentieret i mindst 7 dage ved hjælp af standard EB-metoder) i din analyse og afgør, om dine linjer er forspændt mod et eller flere af
de tre kimlag (endoderm, mesoderm, ectoderm).
Evaluer induktiv differentiering specificeret til ét kimlag Panelet
omfatter over tyve markører for hvert af de tre kimlag, der har vist sig at reagere som forventet på rettet differentiering i monolagskultur. Evaluer hurtigt tidsforløbsdata, kulturbetingelser og medieformuleringer for dit kimlag af interesse med dette ene panel.
Adgang til valideret indhold Panelets indhold er baseret på publiceret arbejde
(Bock et al., Cell 144, 439 452, 2011) og blev valideret –mod flere menneskelige ES- og iPS-linjer.
Hvad får du
hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 384w inkluderer:
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indhold: En 384-brønds plade med fire replikater af 96-assay panelet og et optisk låg Opbevares ved stuetemperatur. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Tørret ned |
| Format | 384-brønds plade |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12k Flex, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 1 x 384-brønds plade |
| Forskningskategori | Stamcelleforskning |
| Arter | ADN |
| Vis mere |