Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Kit, hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
2 x 96-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ hPSC Scorecard™ Sæt 2 x 96w FAST muliggør verifikation af pluripotens og bestemmelse af lineage bias for både ES og iPS cellelinjer. Hver af de to 96-brøndsplader indeholder 94 foruddefinerede TaqMan™ Genekspressionsassays (herunder endogene kontroller) tørret ned i brøndene. Master mix er inkluderet for din bekvemmelighed. For at købe panelet alene, se TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST . Dette produkt er også tilgængeligt i et 384-brønds format .
Vurder en hel gensignatur i et simpelt eksperiment
Sammenlign resultater med en referencestandard med den medfølgende hPSC Scorecard™ Analyse software
Identificer linjer med trilineage differentieringspotentiale
Evaluer induktiv differentiering specificeret til et kimlag
Få adgang til valideret indhold for øget tillid til
dine resultater . Vurder en hel gensignatur i ét eksperiment
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjælper med at spare tid ved at tilbyde præ-belagte analyser i et stabilt og bekvemt nedtørret format. Du skal blot tilføje TaqMan™ Master Mix til dit cDNA af interesse og overfør til 96-brøndspladen med en multikanalpipette.
Sammenlign resultater med en referencestandard
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelet inkluderer adgang til proprietær cloud-baseret analysesoftware, der giver dig mulighed for at se og eksportere grafer og tabeller med resultater, samt generere rapporter. Softwaren er kompatibel med syv Applied Biosystems™ qRT-PCR-systemer og er tilgængelig uden ekstra omkostninger.
Identificer linjer med trilineage-differentieringspotentiale
Inkluder tilfældigt differentierede embryoid krop (EB) prøver (differentieret i mindst 7 dage ved hjælp af standard EB metoder) i din analyse og afgør, om dine linjer er forspændt mod et eller flere af de tre kimlag (endoderm, mesoderm, ectoderm).
Evaluer induktiv differentiering specificeret til ét kimlag Panelet
omfatter over tyve markører for hvert af de tre kimlag, der har vist sig at reagere som forventet på rettet differentiering i monolagskultur. Evaluer hurtigt tidsforløbsdata, kulturbetingelser og medieformuleringer for dit kimlag af interesse med dette ene panel.
Adgang til valideret indhold Panelets indhold er baseret på publiceret arbejde (Bock et
al., Cell 144, 439 452, 2011) og blev valideret mod –flere menneskelige ES- og iPS-linjer.
Hvad du får
hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST omfatter:
To 96-brønds plader á 94 TaqMan™ Genekspressionsassays
To optiske pladedæksler
To 1 ml hætteglas TaqMan™ Hurtig avanceret mastermix
dine resultater . Vurder en hel gensignatur i ét eksperiment
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panel hjælper med at spare tid ved at tilbyde præ-belagte analyser i et stabilt og bekvemt nedtørret format. Du skal blot tilføje TaqMan™ Master Mix til dit cDNA af interesse og overfør til 96-brøndspladen med en multikanalpipette.
Sammenlign resultater med en referencestandard
TaqMan™ hPSC Scorecard™ Panelet inkluderer adgang til proprietær cloud-baseret analysesoftware, der giver dig mulighed for at se og eksportere grafer og tabeller med resultater, samt generere rapporter. Softwaren er kompatibel med syv Applied Biosystems™ qRT-PCR-systemer og er tilgængelig uden ekstra omkostninger.
Identificer linjer med trilineage-differentieringspotentiale
Inkluder tilfældigt differentierede embryoid krop (EB) prøver (differentieret i mindst 7 dage ved hjælp af standard EB metoder) i din analyse og afgør, om dine linjer er forspændt mod et eller flere af de tre kimlag (endoderm, mesoderm, ectoderm).
Evaluer induktiv differentiering specificeret til ét kimlag Panelet
omfatter over tyve markører for hvert af de tre kimlag, der har vist sig at reagere som forventet på rettet differentiering i monolagskultur. Evaluer hurtigt tidsforløbsdata, kulturbetingelser og medieformuleringer for dit kimlag af interesse med dette ene panel.
Adgang til valideret indhold Panelets indhold er baseret på publiceret arbejde (Bock et
al., Cell 144, 439 452, 2011) og blev valideret mod –flere menneskelige ES- og iPS-linjer.
Hvad du får
hPSC TaqMan™ Scorecard™ Panel 2 x 96w FAST omfatter:
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •To 96-brønds plader, der hver indeholder 96-assay panelet (stuetemperatur) • To optiske dæksler (opbevaring ved stuetemperatur) • To 1 ml hætteglas af TaqMan™ Fast Advanced Master Mix (optøet til forsendelse, MÅ IKKE GENFRYSES, opbevares ved 2 8 –°C) |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Tørret ned |
| Format | 96-brøndsplade |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12k Flex, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 2 x 96-brønds plader |
| Forskningskategori | Stamcelleforskning |
| Arter | ADN |
| Vis mere |