Få mere at vide
TaqMan™ GMO-screeningskit
Artikelnummer. 13592540
Skift visning
Antal reaktioner:
192 Reaktioner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
13592540 192 Reaktioner Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 13592540 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. 4466334
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TaqMan™ GMO screeningssæt
De TaqMan™ GMO Screening Kit analyserer DNA ekstraheret fra fødevare- og foderprøver for tilstedeværelsen af de vigtigste transgene regulatoriske regioner. Dette real-time PCR kit indeholder alle reagenser (undtagen skabelon-DNA'et), der kræves til påvisning af genetisk modificerede organismer (GMO'er). Derudover indeholder sættet en intern positiv kontrol (IPC ) for at identificere mulig PCR-hæmning. Fordelene ved Taqman™ GMO Screening Kit over andre kommercielt tilgængelige produkter omfatter:
  • Fleksibilitet —GMO'er påvist i DNA opnået fra ENHVER fødevare- eller foderkilde
  • Nøjagtighed —en intern positiv kontrol (IPC ) udelukker hæmning under qPCR-processen
  • Hastighedsresultater —leveret på mindre end 3 timer
    TaqMan™ GMO Screening Kit er i stand til multipleks amplifikation af endogen vegetabilsk kontrol, intern positiv kontrol og disse regulatoriske regioner:
  • P35S/CaMV
  • TNOS/A. tumefaciens
  • P34S/
    FMV, som alle muliggør påvisning af væsentlige hændelser såsom sojabønne MON89788.
    De TaqMan™ GMO Screening Kit indeholder alle de nødvendige reagenser til testning af 48 prøver og er optimeret til brug i alle Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid. Og fordi det er et real-time PCR-kit, kræves ingen elektroforese. Derudover tilbyder kittet ekstrem høj følsomhed, og detekterer mål med kun 5 DNA-kopier.
    Udviklingen og fremstillingen af dette kit sker gennem et partnerskab med IMEGEN, som har en lang historie med GMO-forskning og -udvikling.
    Andre relaterede produkter omfatter:
    Taqman™ Roundup Ready Soya Quantification
    Kit GMO-ekstraktionssæt
    TaqMan™ GMO majs kvantificeringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder alle reagenser (undtagen skabelon-DNA'et), der kræves til påvisning af genetisk modificerede organismer (GMO'er). Intern positiv kontrol (IPC ) for at identificere mulig PCR-hæmning
Oversigt TaqMan™ GMO-screeningskit, analyserer DNA ekstraheret fra fødevare- og foderprøver for tilstedeværelsen af de vigtigste transgene regulatoriske regioner
Detektionsmetode Primer-sonde
Sættype TaqMan™ GMO screeningssæt
Produkttype TaqMan™ GMO screeningssæt
Mål P35S, TNOS, P34S og vegetabilsk kontrolgen
Antal reaktioner 192 Reaktioner
Prøvetype Mad