Beskrivelse
De Taqman™ P35S Maize Quantification Kit er et fødevaresikkerhedstestsæt, der bruges til at bestemme antallet af kopier af P35S-promotoren, der er til stede i genetisk modificerede organismer sammenlignet med antallet af kopier af majs, der findes i enhver fødevare- eller foderprøve. Fordelene ved Taqman™ P35S majs kvantificeringssæt i forhold til andre kommercielt tilgængelige produkter inkluderer:
- Effektivitetspåvisning —af små DNA-fragmenter ved brug af Taqman™ MGB sonder
- Følsomhedskvantificeringsgrænse —på 20 DNA-kopier; detektionsgrænse på 3 DNA-kopier (majs og P355-systemer)
- Fleksibilitet —tilpasset behandlede DNA'er
De Taqman™ P35S majskvantificeringskit er effektivt til at påvise tilstedeværelsen af genetisk modificerede organismer gennem transgen majskvantificering baseret på påvisning af P35S-promoter. Detektionssuccesen for denne promotor skyldes, at denne regulatoriske region er til stede i de fleste af de transgene begivenheder. Hertil kommer Taqman™ P35S majs kvantificeringskit indeholder alle nødvendige reagenser til kvantificering og er optimeret til brug i alle (Applied Biosystems™ ) PCR-instrumenter i realtid.
Udviklingen og fremstillingen af dette sæt sker gennem et partnerskab med IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), som har en lang historie med GMO-forskning og -udvikling.
Andre relaterede produkter omfatter:
GMO ekstraktionssæt
TaqMan™ GMO screeningssæt
Taqman™ Roundup Ready Soja Kvantificeringssæt
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | TaqMan™ P35S majskvantificeringskit, det er et fødevaresikkerhedstestsæt, der bruges til at bestemme antallet af kopier af P35S-promoter, der er til stede i genetisk modificerede organismer sammenlignet med antallet af kopier af majs, der findes i enhver fødevare- eller foderprøve |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Sættype | TaqMan™ P35S Majskvantificeringssæt |
| Produkttype | TaqMan™ P35S Majskvantificeringssæt |
| Mål | P35S |
| Antal reaktioner | 48 Reaktioner |
| Prøvetype | Mad |