Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ Genotyping Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Hver
Beskrivelse
- Distinkte klynger og høje opkaldstakster for utvetydig alleldiskrimination
- Valideret med TaqMan™ SNP Genotyping Assays
- Fremragende præ- og post-PCR stabilitet til opsætning og analyse med højt gennemløb
- Reaktionsstørrelsen er baseret på et 50 μL reaktionsvolumen
Kan bruges til en række genotypeapplikationer, herunder:
- Kandidatgenstudier
- Validering af lægemiddelmål
- Studier af sygdomssammenslutninger
- Befolkningsgenetik
- Sammenhængskortlægning
- Landbrugsapplikationer
Enestående ydeevne fra et optimeret mix (2X)
Nøjagtige genotypetildelinger er resultatet af præferencebinding af den allelspecifikke probe til det matchende mål. TaqMan™ Genotyping Master Mix muliggør specifik binding af proben for at opnå enestående klyngeopløsning. Nøglefunktioner omfatter:
- AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) - Automatisk varmstartsenzym designet til at være aktivt under termisk cykling og inaktivt ved stuetemperatur for nem reaktionsopsætning
- Optimerede blandingskomponenter giver fremragende specificitet til skelnen mellem alleler
- Passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farvestof for øget præcision på Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid
- Enkelt termisk cykling tilstand for ensartede resultater med TaqMan™ Assays
Valideret med TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser og instrumenter:
- TaqMan™ Genotyping Master Mix er blevet testet på tværs af alle typer TaqMan™ SNP Genotyping Assays: TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme genotypningsassays, TaqMan™ SNP Genotyping Assays og Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assays
- Derudover er mastermixet valideret med Applied Biosystems™ termiske cyklere og real-time PCR-systemer
High-Throughput opsætning og analyse:
- Kombinationen af flere billige termiske cyklere til PCR og et enkelt realtids-PCR-instrument til allelisk diskrimination gør SNP-genotypebestemmelse med høj kapacitet håndterbar
- TaqMan™ Genotyping Master Mix forbedrer yderligere high-throughput opsætning og analyse med fremragende stuetemperaturstabilitet både før og efter PCR
- Dette giver den nødvendige fleksibilitet til at køre lange eksperimenter, uden opsyn natten over eller over en weekend
Pålidelig diskrimination med udfordrende mål
- Amplikondesignbegrænsninger gør SNP-detektion udfordrende, især når mål indeholder en overflod af GC- eller AT-rige regioner
- De optimerede komponenter af TaqMan™ Genotyping Master Mix resulterer i tætte, godt adskilte klynger og mere nøjagtige allel-kald sammenlignet med andre blandinger, selv for udfordrende mål
Indstilling af industristandarden for kvalitet:
- Der udføres omfattende analytiske og funktionelle tests for hvert fremstillet parti TaqMan™ Genotyping Master Mix, inklusive en TaqMan™ SNP Genotyping Assay og en TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme Genotyping Assay
- Resultaterne er samlet i et informativt analysecertifikat, som er tilgængeligt via Applied Biosystems™ websted
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Leveres i 2X koncentration. Blandingen er optimeret til SNP-genotypning ved hjælp af TaqMan™ sonderer og indeholder AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTP'er uden dUTP, Passive Reference 1 og optimerede blandingskomponenter. Denne pakke indeholder to 10 ml flasker, tilstrækkeligt til 800 reaktioner ved de 50μ L samlet volumen. Opbevaring: 2-°8 C. Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produkt og CofA). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Teknik | SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret), CNV (Copy Number Variation) |
| Til brug med (udstyr) | Applied Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 |
| Genotypingsmål | Kopinummervarianter, SNP'er (ukendte eller talrige), lægemiddelmetaboliserende enzymer, SNP'er (kendt) |
| Vis mere |