Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ Genotyping Master Mix
Artikelnummer. 10239534 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Hver
Artikelnummer. 10239534
Brand: TaqMan™ 4381657
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til slutpunktsfluorescensdetektion i SNP-genotypeapplikationer.
  • Distinkte klynger og høje opkaldstakster for utvetydig alleldiskrimination
  • Valideret med TaqMan™ SNP Genotyping Assays
  • Fremragende præ- og post-PCR stabilitet til opsætning og analyse med højt gennemløb
  • Reaktionsstørrelsen er baseret på et 50 μL reaktionsvolumen
Kan bruges til en række genotypeapplikationer, herunder:
  • Kandidatgenstudier
  • Validering af lægemiddelmål
  • Studier af sygdomssammenslutninger
  • Befolkningsgenetik
  • Sammenhængskortlægning
  • Landbrugsapplikationer
Enestående ydeevne fra et optimeret mix (2X)
Nøjagtige genotypetildelinger er resultatet af præferencebinding af den allelspecifikke probe til det matchende mål. TaqMan™ Genotyping Master Mix muliggør specifik binding af proben for at opnå enestående klyngeopløsning. Nøglefunktioner omfatter:
  • AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) - Automatisk varmstartsenzym designet til at være aktivt under termisk cykling og inaktivt ved stuetemperatur for nem reaktionsopsætning
  • Optimerede blandingskomponenter giver fremragende specificitet til skelnen mellem alleler
  • Passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farvestof for øget præcision på Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid
  • Enkelt termisk cykling tilstand for ensartede resultater med TaqMan™ Assays
Valideret med TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser og instrumenter:
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix er blevet testet på tværs af alle typer TaqMan™ SNP Genotyping Assays: TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme genotypningsassays, TaqMan™ SNP Genotyping Assays og Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assays
  • Derudover er mastermixet valideret med Applied Biosystems™ termiske cyklere og real-time PCR-systemer
High-Throughput opsætning og analyse:
  • Kombinationen af flere billige termiske cyklere til PCR og et enkelt realtids-PCR-instrument til allelisk diskrimination gør SNP-genotypebestemmelse med høj kapacitet håndterbar
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix forbedrer yderligere high-throughput opsætning og analyse med fremragende stuetemperaturstabilitet både før og efter PCR
  • Dette giver den nødvendige fleksibilitet til at køre lange eksperimenter, uden opsyn natten over eller over en weekend
Pålidelig diskrimination med udfordrende mål
  • Amplikondesignbegrænsninger gør SNP-detektion udfordrende, især når mål indeholder en overflod af GC- eller AT-rige regioner
  • De optimerede komponenter af TaqMan™ Genotyping Master Mix resulterer i tætte, godt adskilte klynger og mere nøjagtige allel-kald sammenlignet med andre blandinger, selv for udfordrende mål
Indstilling af industristandarden for kvalitet:
  • Der udføres omfattende analytiske og funktionelle tests for hvert fremstillet parti TaqMan™ Genotyping Master Mix, inklusive en TaqMan™ SNP Genotyping Assay og en TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme Genotyping Assay
  • Resultaterne er samlet i et informativt analysecertifikat, som er tilgængeligt via Applied Biosystems™ websted
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Leveres i 2X koncentration. Blandingen er optimeret til SNP-genotypning ved hjælp af TaqMan™ sonderer og indeholder AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTP'er uden dUTP, Passive Reference 1 og optimerede blandingskomponenter. Denne pakke indeholder to 50 ml flasker, tilstrækkelig til 4.000 reaktioner ved de 50μ L samlet volumen.
Opbevaring: 2-°8 C.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produkt og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Teknik SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret), CNV (Copy Number Variation)
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
Genotypingsmål Kopinummervarianter, SNP'er (ukendte eller talrige), lægemiddelmetaboliserende enzymer, SNP'er (kendt)
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Genotyping Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 2 x 50 mL
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Prøvetype DNA (genomisk)
Volumen 100 mL