Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ Genotyping Master Mix
Artikelnummer. 10025894 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 10 mL
1 x 50 mL
2 x 10 mL
2 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10025894 1 x 10 mL Hver
10390065 1 x 1 mL Hver
10610606 2 x 10 mL 20ml
10742877 1 x 50 mL Hver
10239534 2 x 50 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10025894 Fournisseur TaqMan™ Code fournisseur 4371355
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Optimeret til slutpunktsfluorescensdetektion i SNP-genotypeapplikationer.
  • Distinkte klynger og høje opkaldstakster for utvetydig alleldiskrimination
  • Valideret med TaqMan™ SNP Genotyping Assays
  • Fremragende præ- og post-PCR stabilitet til opsætning og analyse med højt gennemløb
  • Reaktionsstørrelsen er baseret på et 50 μL reaktionsvolumen
Kan bruges til en række genotypeapplikationer, herunder:
  • Kandidatgenstudier
  • Validering af lægemiddelmål
  • Studier af sygdomssammenslutninger
  • Befolkningsgenetik
  • Sammenhængskortlægning
  • Landbrugsapplikationer
Enestående ydeevne fra et optimeret mix (2X)
Nøjagtige genotypetildelinger er resultatet af præferencebinding af den allelspecifikke probe til det matchende mål. TaqMan™ Genotyping Master Mix muliggør specifik binding af proben for at opnå enestående klyngeopløsning. Nøglefunktioner omfatter:
  • AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) - Automatisk varmstartsenzym designet til at være aktivt under termisk cykling og inaktivt ved stuetemperatur for nem reaktionsopsætning
  • Optimerede blandingskomponenter giver fremragende specificitet til skelnen mellem alleler
  • Passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farvestof for øget præcision på Applied Biosystems™ PCR-instrumenter i realtid
  • Enkelt termisk cykling tilstand for ensartede resultater med TaqMan™ Assays
Valideret med TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser og instrumenter:
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix er blevet testet på tværs af alle typer TaqMan™ SNP Genotyping Assays: TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme genotypningsassays, TaqMan™ SNP Genotyping Assays og Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assays
  • Derudover er mastermixet valideret med Applied Biosystems™ termiske cyklere og real-time PCR-systemer
High-Throughput opsætning og analyse:
  • Kombinationen af flere billige termiske cyklere til PCR og et enkelt realtids-PCR-instrument til allelisk diskrimination gør SNP-genotypebestemmelse med høj kapacitet håndterbar
  • TaqMan™ Genotyping Master Mix forbedrer yderligere high-throughput opsætning og analyse med fremragende stuetemperaturstabilitet både før og efter PCR
  • Dette giver den nødvendige fleksibilitet til at køre lange eksperimenter, uden opsyn natten over eller over en weekend
Pålidelig diskrimination med udfordrende mål
  • Amplikondesignbegrænsninger gør SNP-detektion udfordrende, især når mål indeholder en overflod af GC- eller AT-rige regioner
  • De optimerede komponenter af TaqMan™ Genotyping Master Mix resulterer i tætte, godt adskilte klynger og mere nøjagtige allel-kald sammenlignet med andre blandinger, selv for udfordrende mål
Indstilling af industristandarden for kvalitet:
  • Der udføres omfattende analytiske og funktionelle tests for hvert fremstillet parti TaqMan™ Genotyping Master Mix, inklusive en TaqMan™ SNP Genotyping Assay og en TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme Genotyping Assay
  • Resultaterne er samlet i et informativt analysecertifikat, som er tilgængeligt via Applied Biosystems™ websted
Informations sur la commande
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage. Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Leveres i 2X koncentration. Blandingen er optimeret til SNP-genotypning ved hjælp af TaqMan™ sonderer og indeholder AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTP'er uden dUTP, Passive Reference 1 og optimerede blandingskomponenter. Denne pakke indeholder en 10 ml flaske, tilstrækkelig til 400 reaktioner ved 50μ L samlet volumen.
Opbevaring: 2-°8 C.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produkt og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Teknik SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret), CNV (Copy Number Variation)
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7
Genotypingsmål Kopinummervarianter, SNP'er (ukendte eller talrige), lægemiddelmetaboliserende enzymer, SNP'er (kendt)
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Genotyping Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 1 x 10 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Prøvetype DNA (genomisk)
Volumen 10 mL
Afficher plus Afficher moins
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.