Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionskontrolsæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Genspecifik, klar til brug TaqMan genekspressionsassays giver dig en hurtig, enkel måde at måle ændringer i genekspression i real-time PCR-eksperimenter.
Funktioner af TaqMan Genekspressionskontrolsæt inkluderer:
• Simple —inkluderer præformulerede analyser med vores universelle cykelforhold
• Nem at bruge, —skal du blot tilføje til dit PCR-eksperiment i realtid uden yderligere trin
• —Robust generer reproducerbare kvantitative
genekspressionsdata Klar til brug genekspressionsløsning
Den TaqMan Gene Expression Control Kit indeholder TaqMan genekspressionsassays for eukaryot 18S rRNA og hTERT og en prøve af humant Raji cDNA til brug i TaqMan-baseret relativ kvantificering på QuantStudio 5 Realtids PCR-system.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Format | Rør |
| Sættype | Genekspressionskontrolsæt |
| Etiket eller farvestof | FAM |
| Produktlinje | TaqMan |
| Mængde | 250 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Arter | ADN |
| Mål | 18S rRNA& hTERT |
| Til brug med (applikation) | Genekspression |
| Vis mere |