Beskrivelse
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser, VIC, bruges til kvantitativ realtids PCR- eller digital PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan probe med en farveetiket (VIC) i 5'-enden og en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende slukker (NFQ) i 3'-enden.
Funktioner inkluderer:
- Let at bruge, —bare tilføj cDNA og master mix og kør—ingen smeltekurver nødvendige
- Specifikke—TaqMan-analyser bruger proprietære MGB-indeholdende prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer specificiteten af testen
- Følsomme—TaqMan-assays er ideelle til at måle lave niveauer af udtryk eller mål med lav forekomst
- Præcis—identificer små foldeændringer med høj kvantificeringsnøjagtighed
- Omfattende indhold—over 1,8 mil. foruddesignede assays tilgængelige for over 25 forskellige arter
- TaqMan-assays af guldstandard TaqMan qPCR-kemi—trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assaydesignpipeline for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
- Ideelt til multiplexing—kombinerer man én FAM-mærket og én VIC-mærket assay for at skabe en duplex-assay for to forskellige genmål i samme reaktion
Omtrentlig skibstid
Fremstillet på bestilling: 4 – 6 dage i Nordamerika, 6 – 10 dage i Europa
Forudformuleret analyse
- 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X koncentration)
- 1 VIC farvemærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i realtids PCR-genekspressionsstudier, bygget på mere end 20 års erfaring. Hver assay indeholder målprimere og en sekvensspecifik probe optimeret for bedst mulig funktionel ydeevne. Der er ikke behov for yderligere design-, optimerings- eller smeltekurveanalyse. Tilgængelige i et bredt udvalg af formater og arter, tilføjes nye assay-designs løbende for at imødekomme dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter. Alle vores foruddesignede TaqMan genekspressionsassays er dækket af TaqMan assays-garantien. *
*Med forbehold for vilkår og betingelser. For fuldstændige detaljer, gå til www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 60X |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Genekspressionsassay |
| Vis mere |