Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyse, VIC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11927021 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 reaktioner), lavet på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11927021 S (360 reaktioner), lavet på bestilling Hver
11957021 M (750 reaktioner), lavet på bestilling Hver
11947021 L (2900 reaktioner), lavet på bestilling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dette produkt kræver yderligere konfiguration
Bestil venligst Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyser gennem genekspressionssøgningsværktøjet.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11927021 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4448489
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27975
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt kræver yderligere konfiguration
Bestil venligst Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyser gennem genekspressionssøgningsværktøjet.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser, VIC , bruges til kvantitativ realtids-PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvemærkat (VIC ) på 5'-enden og en mindre rillebinder (MGB ) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3'-enden.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays, VIC, are used for quantitative real-time PCR or digital PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (VIC) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and nonfluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser, VIC , bruges til kvantitativ realtids-PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvemærkat (VIC ) den 5’ ende og en mindre rillebinder (MGB ) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3’ ende.
Funktionerne omfatter:
Nem at bruge, —bare tilsæt cDNA og master mix og kør qPCR —uden behov for smeltekurver
Specifikke —TaqMan-assays bruger proprietære MGB-holdige prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer analysens specificitet
Sensitive TaqMan-—assays er ideelle til måling af lave niveauer af ekspression eller lav-abundance-mål
Nøjagtig —identifikation af små fold-ændringer med høj nøjagtighed af kvantificering
Omfattende indhold —over 1,8 millioner foruddesignede analyser tilgængelige for over 25 forskellige arter
Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assay design pipeline for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
Ideel til multipleksing, —kombiner en FAM-mærket og en VIC-mærket analyse for at skabe en dupleksanalyse for to forskellige genmål i samme qPCR-brønd.
Omtrentlig forsendelsestid Lavet
på bestilling: 4 –6 dage i Nordamerika, 6 –10 dage i
Europa Præ-formuleret assay
• 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver endelig 1X koncentration)
• 1 VIC farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i real-time PCR-genekspressionsundersøgelser, bygget på mere end 20 års erfaring. Hvert assay inkluderer målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret til den bedste funktionelle præstation. Ingen yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse er nødvendig. Tilgængelig i en bred vifte af formater og arter tilføjes nye assaydesigns konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter. Alle vores foruddesignede TaqMan Genekspressionsassays er omfattet af TaqMan Assays qPCR-garanti.*
Anbefalet mastermix:TaqMan Hurtig avanceret mastermix (kat. nr. 4444556)
* Underlagt vilkår og betingelser. For fuldstændige oplysninger kan du besøge www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinje TaqMan
Produkttype Genekspressionsassay
Mængde S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Troskab (vs. Taq) 60 X
Antal reaktioner 360 reaktioner