Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyse, VIC primer-begrænset
Artikelnummer. 11917021 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
L (2900 reaktioner), lavet på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11917021 S (360 reaktioner), lavet på bestilling Hver
11907021 M (750 reaktioner), lavet på bestilling Hver
11937021 L (2900 reaktioner), lavet på bestilling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dette produkt kræver yderligere konfiguration
Bestil venligst Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyser gennem genekspressionssøgningsværktøjet.
Artikelnummer. 11917021 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4448484
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Dette produkt kræver yderligere konfiguration
Bestil venligst Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyser gennem genekspressionssøgningsværktøjet.
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser, VIC primer-begrænsede, bruges til kvantitativ realtids PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan probe med et farvemærke (VIC) i 5'-enden og en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende slukningsvæske (NFQ) i 3'-enden.
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser, VIC primer-begrænsede, bruges til kvantitativ realtids PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan probe med et farvemærke (VIC) i 5'-enden og en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende slukningsvæske (NFQ) i 3'-enden. Disse assays er primerbegrænsede og ideelle til multiplex-reaktioner, der ser på to forskellige genmål i samme qPCR-brønd. Bemærk, at for digital PCR anbefales primer-limiting typisk ikke. Den fuldkoncentrationstest TaqMan (Kat. Nej. 4448491) anbefales, hvis du bruger dPCR.
Funktioner inkluderer:
  • Let at bruge, —bare tilføj cDNA og master mix og kør qPCR, —ingen smeltekurver kræves
  • Specifikke—TaqMan-analyser bruger proprietære MGB-indeholdende prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer specificiteten af testen
  • Følsomme—TaqMan-assays er ideelle til at måle lave niveauer af udtryk eller mål med lav forekomst
  • Præcis—identificer små foldeændringer med høj kvantificeringsnøjagtighed
  • Omfattende indhold—over 1,8 mil. foruddesignede assays tilgængelige for over 25 forskellige arter
  • TaqMan-assays af guldstandard TaqMan qPCR-kemi—trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assaydesignpipeline for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
  • Ideelt til multiplexing—kombinerer man én FAM-mærket og én VIC-mærket assay for at skabe en duplex assay for to forskellige genmål i samme qPCR-brønd
  • Ideelt til kontrolassays—er brug af en VIC primer-begrænset assay for højekspressende endogene kontrolgener
Omtrentlig skibstid
Fremstillet på bestilling: 4 – 6 dage i Nordamerika, 6 – 10 dage i Europa
Forudformuleret analyse
  • 2 umærkede PCR-primere (150 nM hver endelig 1X koncentration)
  • 1 VIC farvemærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i realtids PCR-genekspressionsstudier, bygget på mere end 20 års erfaring. Hver assay indeholder målprimere og en sekvensspecifik probe optimeret for bedst mulig funktionel ydeevne. Der er ikke behov for yderligere design-, optimerings- eller smeltekurveanalyse. Tilgængelige i et bredt udvalg af formater og arter, tilføjes nye assay-designs løbende for at imødekomme dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter. Alle vores foruddesignede TaqMan genekspressionsassays er dækket af TaqMan assays-garantien. *
Anbefalet mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. Nej. 4444556)
*Med forbehold for vilkår og betingelser. For fuldstændige detaljer, gå til www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, ViiA™ StepOnePlus™, 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio™ 12k Flex
Produktlinje TaqMan
Produkttype Genekspressionsassay
Mængde S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Troskab (vs. Taq) 60 X
Antal reaktioner 360 reaktioner