Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyse, VIC primer-begrænset
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser, VIC primer-limited, bruges til kvantitativ real-time PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvemærkat (VIC ) den 5’ ende og en mindre rillebinder (MGB ) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3’ ende. Disse assays er primer-begrænsede og ideelle til multiplekse reaktioner, der ser på to forskellige genmål i den samme qPCR-brønd.
Funktionerne omfatter:
• Nem at bruge, —bare tilsæt cDNA og master mix og kør qPCR —uden behov for smeltekurver
•Specifikke —TaqMan-assays bruger proprietære MGB-holdige prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer analysens specificitet
•Sensitive TaqMan-—assays er ideelle til måling af lave niveauer af ekspression eller lav-abundance-mål
•Nøjagtig —identifikation af små fold-ændringer med høj nøjagtighed af kvantificering
•Omfattende indhold —over 1,8 millioner foruddesignede analyser tilgængelige for over 25 forskellige arter
•Guldstandard TaqMan qPCR kemi —TaqMan-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assay design pipeline for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
•Ideel til multipleksing —kombinere en FAM-mærket og en VIC-mærket analyse for at skabe en duplex-analyse for to forskellige genmål i den samme qPCR-brønd
•Ideel til kontrolanalyser, —brug en VIC primer-begrænset assay for højtudtrykkende endogene kontrolgener
Omtrentlig forsendelsestid Lavet
på bestilling: 4 –6 dage i Nordamerika, 6 –10 dage i
Europa Præ-formuleret assay
• 2 umærkede PCR-primere (150 nM hver endelig 1X koncentration)
• 1 VIC farvestof-mærket TaqMan MGB probe (250 nM endelig 1X koncentration)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden i real-time PCR-genekspressionsundersøgelser, bygget på mere end 20 års erfaring. Hvert assay inkluderer målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret til den bedste funktionelle præstation. Ingen yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse er nødvendig. Tilgængelig i en bred vifte af formater og arter tilføjes nye assaydesigns konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter. Alle vores foruddesignede TaqMan Genekspressionsassays er omfattet af TaqMan Assays qPCR-garanti.*
Anbefalet mastermix:TaqMan Hurtig avanceret mastermix (kat. nr. 4444556)
* Underlagt vilkår og betingelser. For fuldstændige oplysninger kan du besøge www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere). Opbevares ved -15 til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Genekspressionsassay |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TAQMAN GENE EX ASSAYS MTO
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide