Beskrivelse
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser bruges til kvantitativ realtids PCR- eller digital PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan probe med en farvestofetiket (FAM, VIC, ABY, JUN, og cyanin 5) i 5'-enden samt en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende sluknings (NFQ) i 3'-enden.
Funktioner ved TaqMan genekspressionsanalyser inkluderer:
- Let at bruge, —bare tilføj cDNA og master mix og kør—ingen smeltekurver nødvendige
- Specifikke—TaqMan-analyser bruger proprietære MGB-indeholdende prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer specificiteten af testen
- Følsomme—TaqMan-assays er ideelle til at måle lave niveauer af udtryk eller mål med lav forekomst
- Præcis—identificer små foldeændringer med høj kvantificeringsnøjagtighed
- Omfattende indhold—Over 1,8 mil. foruddesignede assays tilgængelige for over 25 forskellige arter
- TaqMan-assays af guldstandard TaqMan qPCR-kemi—trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assaydesignpipeline for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
- Hurtig levering—af dine assays blev sendt på så lidt som 12 –dage (se nedenfor)
- Multiplexing-klare—TaqMan-assays er nu tilgængelige med 5 forskellige farvemærker for at understøtte samtidig detektion af op til 5 mål i en enkelt qPCR-reaktion. FAM, ABY, JUN, og Cyanin 5-assays fås med balancerede primer/probe-koncentrationer (Primer-Limited, 350 nM) for at understøtte ensartet multiplex-ydelse. VIC Primer-Limited-assays (150 nM) fås med SKU 4448484 (S), 4448485 (M), 4448486 (L).
Omtrentlig skibstid
- Inventariseret: 12 –dage i Nordamerika, 35 –dage i Europa*
- Fremstillet efter bestilling: 4 – 6 dage i Nordamerika, 6 – 10 dage i Europa (FAM, VIC); 4-10 dage i Nordamerika, 6-14 dage i Europa (ABY, JUN, cyanin 5)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden inden for qPCR- og dPCR-genekspressionsstudier, bygget på mere end 20 års erfaring. Hver assay indeholder målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret for den bedst funktionelle ydeevne. Der er ikke behov for yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse. Tilgængelige i en bred vifte af formater og arter, tilføjes nye assay-designs konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Forudformuleret analyse
- 2 umærkede PCR-primere (Standard: 900 nM hver endelig 1X koncentration; Primer-Limited: 350 nM hver endelig 1X koncentration)
- 1 farvemærket (FAM, VIC, ABY, eller JUN cyanin 5) MGB TaqMan sonde (250 nM endelig 1X koncentration)
Alle vores foruddesignede TaqMan genekspressionsassays er dækket af TaqMan assays-garantien. **
*Vores mest populære assays er på lager i Nordamerika og Europa til levering over natten, hvor det er muligt. Hvis en assay er udsolgt, kan det tage yderligere 3-5 –hverdage at levere.
* *Med forbehold for vilkår og betingelser. For fuldstændige detaljer, gå til www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Anbefalet mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. No. 4444556) eller TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix (Cat. No. A58666)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X (Primer Limited) |
| Indhold og opbevaring | •1 rør med 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af forudformuleret assay (1 probe og 2 primere). •Opbevar ved -15 °C til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne, StepOnePlus ViiA , 7 System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, 7 Pro, QuantStudio QuantStudio 12k Flex, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System |
| Intern sondemodifikation | Cyanin 5 (5'), MGB (Minor Groove Binder) (3') |
| Etiket eller farvestof | Cy5 |
| Vis mere |