Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyser
Artikelnummer. 11967021 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
250 reaktioner, opgjort
2900 Reaktioner, Fremstillet på Bestilling
360 Reaktioner, Udført efter Bestilling
75 reaktioner, lavet på bestilling
75 reaktioner, opgjort
750 reaktioner, lavet på bestilling
L (2900 reaktioner), udført på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 Reaktioner), Udført på bestilling
Etiket eller farvestof:
ABY
Cy5
FAM
JUN
Pakningsstørrelse:
360µL
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
11967021 75 reaktioner, lavet på bestilling FAM Hver
10794597 250 reaktioner, opgjort FAM Hver
11997011 2900 Reaktioner, Fremstillet på Bestilling FAM Hver
11620099 750 reaktioner, lavet på bestilling FAM Hver
10330545 360 Reaktioner, Udført efter Bestilling FAM 360µL
11977021 75 reaktioner, opgjort FAM Hver
32044651 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling FAM -
32044894 M (750 reaktioner), lavet på bestilling FAM -
32045134 L (2900 reaktioner), udført på bestilling FAM -
32226451 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling ABY -
32226518 M (750 reaktioner), lavet på bestilling ABY -
32045072 L (2900 reaktioner), udført på bestilling ABY -
32226608 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling JUN -
32226471 M (750 reaktioner), lavet på bestilling JUN -
32044719 L (2900 reaktioner), udført på bestilling JUN -
32226612 S (360 Reaktioner), Udført på bestilling Cy5 -
32226620 M (750 reaktioner), lavet på bestilling Cy5 -
32044728 L (2900 reaktioner), udført på bestilling Cy5 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11967021 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4448892
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser bruges til kvantitativ realtids PCR- eller digital PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan sonde med en farvelabel (FAM) i 5'-enden og en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende slukningsvæske (NFQ) i 3'-enden.
Applied Biosystems TaqMan Genekspressionsanalyser bruges til kvantitativ realtids PCR- eller digital PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan probe med en farvestofetiket (FAM, VIC, ABY, JUN, og cyanin 5) i 5'-enden samt en mindre rillebinder (MGB) og en ikke-fluorescerende sluknings (NFQ) i 3'-enden.
Funktioner ved TaqMan genekspressionsanalyser inkluderer:
  • Let at bruge, —bare tilføj cDNA og master mix og kør—ingen smeltekurver nødvendige
  • Specifikke—TaqMan-analyser bruger proprietære MGB-indeholdende prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer specificiteten af testen
  • Følsomme—TaqMan-assays er ideelle til at måle lave niveauer af udtryk eller mål med lav forekomst
  • Præcis—identificer små foldeændringer med høj kvantificeringsnøjagtighed
  • Omfattende indhold—Over 1,8 mil. foruddesignede assays tilgængelige for over 25 forskellige arter
  • TaqMan-assays af guldstandard TaqMan qPCR-kemi—trækker på Thermo Fisher Scientifics bioinformatik-assaydesignpipeline for at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
  • Hurtig levering—af dine assays blev sendt på så lidt som 12 –dage (se nedenfor)
  • Multiplexing-klare—TaqMan-assays er nu tilgængelige med 5 forskellige farvemærker for at understøtte samtidig detektion af op til 5 mål i en enkelt qPCR-reaktion. FAM, ABY, JUN, og Cyanin 5-assays fås med balancerede primer/probe-koncentrationer (Primer-Limited, 350 nM) for at understøtte ensartet multiplex-ydelse. VIC Primer-Limited-assays (150 nM) fås med SKU 4448484 (S), 4448485 (M), 4448486 (L).
Omtrentlig skibstid
  • Inventariseret: 12 –dage i Nordamerika, 35 –dage i Europa*
  • Fremstillet efter bestilling: 4 – 6 dage i Nordamerika, 6 – 10 dage i Europa (FAM, VIC); 4-10 dage i Nordamerika, 6-14 dage i Europa (ABY, JUN, cyanin 5)
TaqMan Genekspressionsassays er guldstandarden inden for qPCR- og dPCR-genekspressionsstudier, bygget på mere end 20 års erfaring. Hver assay indeholder målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret for den bedst funktionelle ydeevne. Der er ikke behov for yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse. Tilgængelige i en bred vifte af formater og arter, tilføjes nye assay-designs konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Forudformuleret analyse
  • 2 umærkede PCR-primere (Standard: 900 nM hver endelig 1X koncentration; Primer-Limited: 350 nM hver endelig 1X koncentration)
  • 1 farvemærket (FAM, VIC, ABY, eller JUN cyanin 5) MGB TaqMan sonde (250 nM endelig 1X koncentration)
Alle vores foruddesignede TaqMan genekspressionsassays er dækket af TaqMan assays-garantien. **
*Vores mest populære assays er på lager i Nordamerika og Europa til levering over natten, hvor det er muligt. Hvis en assay er udsolgt, kan det tage yderligere 3-5 –hverdage at levere.
* *Med forbehold for vilkår og betingelser. For fuldstændige detaljer, gå til www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
Anbefalet mastermix: TaqMan Fast Advanced Master Mix (Cat. No. 4444556) eller TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR Master Mix (Cat. No. A58666)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Produkttype Genekspressionsassay
Mængde 75 reaktioner, lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Troskab (vs. Taq) 60 X
Antal reaktioner 75 reaktioner, lavet på bestilling
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAQMAN GENE EX ASSAYS MTO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide