Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Genekspressionsanalyse (FAM )
Artikelnummer. 10330545 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
L (2900 x 967 μl reaktioner), lavet på bestilling
M (750 x 750 μl reaktioner), lavet på bestilling
S (250 x 250 μl reaktioner), på lager
S (360 x 360 μl reaktioner), lavet på bestilling
XS (75 x 75 μl reaktioner), lavet på bestilling
XS (75 x 75 μl reaktioner), på lager
Pakningsstørrelse:
360µL
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner unitSize
10330545 S (360 x 360 μl reaktioner), lavet på bestilling 360µL
10794597 S (250 x 250 μl reaktioner), på lager Hver
11997011 L (2900 x 967 μl reaktioner), lavet på bestilling Hver
11620099 M (750 x 750 μl reaktioner), lavet på bestilling Hver
11967021 XS (75 x 75 μl reaktioner), lavet på bestilling Hver
11977021 XS (75 x 75 μl reaktioner), på lager Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10330545 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4351372
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems TaqMan-genekspressionsassays bruges til kvantitativ realtids-PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan-probe med et farvemærke (FAM) på 5'-enden og en minor groove-binder (MGB) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3'-enden.
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Applied Biosystems TaqMan-genekspressionsassays bruges til kvantitativ realtids-PCR-analyse af genekspression og består af et par umærkede PCR-primere og en TaqMan-probe med et farvestofmærke (FAM) på 5’-enden og en minor groove binder (MGB) og ikke-fluorescerende quencher (NFQ) på 3’-enden.
Funktioner ved TaqMan-genekspressionsassays omfatter:
  • Let at bruge — bare tilføj cDNA og masterblanding og kør qPCR — ingen behov for smeltekurver
  • Specifik — TaqMan-assays bruger proprietære MGB-holdige prober, der kan være op til 15 baser kortere end ikke-MGB-prober, hvilket forbedrer analysens specificitet
  • Sensitiv — TaqMan-assays er ideelle til måling af lave ekspressionsniveauer eller små mængder mål
  • Nøjagtig — identifikation af små foldingsændringer med høj nøjagtighed af kvantificering
  • Omfattende indhold — Over 1,8 millioner foruddesignede analyser tilgængelige for over 25 forskellige arter
  • TaqMan qPCR kemiske analyser af højeste standard — TaqMan-assays trækker på Thermo Fisher Scientifics pipeline af assaydesign inden for bioinformatik for at hjælpe med at sikre høj specificitet og minimal krydsreaktivitet, selv for genvarianter med høj sekvenshomologi
  • Hurtig levering — dine analyser bliver sendt på kun 1–2 dage (se nedenfor)
Ca. leveringstid
  • På lager: 1–2 dage i Nordamerika, 3–5 dage i Europa*
  • Lavet på bestilling: 4–6 dage i Nordamerika, 6–10 dage i Europa
TaqMan-genekspressionsassays er guldstandarden for realtids-PCR-genekspressionsundersøgelser og er bygget på mere end 20 års erfaring. Hvert assay inkluderer målprimere og en sekvensspecifik probe, der er optimeret til den bedste funktionelle præstation. Ingen yderligere design, optimering eller smeltekurveanalyse er nødvendig. Tilgængelig i et bredt udvalg af formater og arter, nye assaydesigns tilføjes konstant for at hjælpe med at opfylde dine forskningsbehov. TaqMan-assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og understøttes af mere end 350 patenter.
Præ-formuleret assay
  • 2 umærkede PCR-primere (900 nM hver, endelig 1X koncentration)
  • 1 FAM farve-mærket TaqMan MGB-probe (250 nM, endelig 1X koncentration)
Alle vores foruddesignede TaqMan-genekspressionsassays er dækket af TaqMan Assays qPCR-garantien.**
Anbefalet masterblanding: TaqMan Fast Advanced Master Mix (kat.-nr. 4444556)
*Vores mest populære assays er på lager i Nordamerika og Europa til levering natten over, hvor det er muligt. Hvis et assay er udsolgt, kan det tage yderligere 3–5 hverdage for levering.
**Underlagt vilkår og betingelser. For fuldstændige oplysninger kan du besøge www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende 20X (XS, S og M størrelser) eller 60X (L størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 °C til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Intern sondemodifikation FAM (5'), MGB (minor groove-binder) (3')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Produkttype Genekspressionsassay
Mængde S (360 reaktioner/360μ L), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter C. elegans, kvæg, hund, drosophila, hest, svin, kylling, zebrafisk, hest, arabidopsis, kanin, svin, rotte, menneske, abe, mus
Troskab (vs. Taq) 60 X
Antal reaktioner S (360 x 360 μl reaktioner), lavet på bestilling
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TaqMan Gene Expression Assay (FAM)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide