Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH kontrolreagenser (menneske)
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Applied Biosystems™ TaqMan™ GAPDH Control Reagents kit indeholder komponenter til brug af human GAPDH som en normaliseringskontrol i dine PCR-reaktioner i realtid. Sættet indeholder human kontrol-RNA, GAPDH TaqMan™ sonde (JOE™ farvestof-mærket probe) og GAPDH-primere. Du kan bruge enten DNA eller RNA som en målskabelon.
Præ-designede primere og JOE™ farvestof-mærket TaqMan™ probe eliminere assay design
Retningslinjer for hurtig analyseudvikling kan minimere optimeringstiden
Separate komponenter giver fleksibilitet i assay-opsætning
. Omfattende retningslinjer inkluderet
Applied Biosystems™ har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
Normalisering Indbygget
Alt Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
Bemærkninger om brug
af TaqMan™ GAPDH kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kernereagenser til polymerasekædereaktion (PCR). TaqMan™ GAPDH kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix reagenser, TaqMan™ EZ RT-PCR-kernereagenser eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagenser til et-trins revers transkriptionspolymerasekædereaktion (RT-PCR).
PCR-processen og 5'-nukleaseprocessen er omfattet af patenter ejet af Roche Molekylære systemer, Inc. og F. Hoffmann-La Roche , Ltd.
Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
. Omfattende retningslinjer inkluderet
Applied Biosystems™ har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
Normalisering Indbygget
Alt Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
Bemærkninger om brug
af TaqMan™ GAPDH kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ Universal PCR Master Mix eller TaqMan™ PCR-kernereagenser til polymerasekædereaktion (PCR). TaqMan™ GAPDH kontrolreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix reagenser, TaqMan™ EZ RT-PCR-kernereagenser eller TaqMan™ Guld RT-PCR-reagenser til et-trins revers transkriptionspolymerasekædereaktion (RT-PCR).
PCR-processen og 5'-nukleaseprocessen er omfattet af patenter ejet af Roche Molekylære systemer, Inc. og F. Hoffmann-La Roche , Ltd.
Bemærk: Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger. Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Kontrolprimer-probesæt& Skabelon(er) |
| Kontrol skabelon | Human kontrol RNA |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Gen symbol | GADPH |
| Intern sondemodifikation | TAMRA™ Quencher (3'), JOE (5') |
| Etiket eller farvestof | JOE |
| Produktlinje | TaqMan |
| Vis mere |