Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix til qPCR (nr ROX )
Artikelnummer. 17896481 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Volumen:
1 x 1 mL
5 x 1 mL
1 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
17896481 1 x 1 mL -
17806491 5 x 1 mL Pakke med 5
17816491 1 x 10 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17896481 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 5555532
 Begrænset vare
På lager
TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er designet til at muliggøre farvestoffleksibilitet til multipleksing af op til fire forskellige RNA/DNA-mål til high-throughput RT-qPCR.
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) er designet til at muliggøre farvefleksibilitet til multiplexing af op til fire forskellige RNA/DNA-mål for højhastigheds RT-qPCR. 4X-formuleringen forbedrer påvisningen af både RNA- og DNA-viruspatogener, selv i nærvær af udfordrende PCR-hæmmere. TaqMan Fast Virus master mix bruges til påvisning af følsomme patogener i forskningsprøver samt til multiplex genekspressionsstudier med lav målinput. Den har et enkeltrørsformat for ensartet håndtering og behandling og er ideel til højkapacitetsarbejdsgange, hvor resultaterne leveres på <30 minutter.
Fordelene ved TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nr ROX.) inkluderer:
  • Multiplexing—optimeret til at detektere op til fire RNA/DNA-mål for viruspatogener og genekspressionsmål
  • Højfølsomt—4X mastermix til at amplificere RNA- og DNA-mål ved lave målinputniveauer med seks logs dynamisk område
  • Tolerant over for PCR-hæmmere, —der er formuleret til at virke i nærvær af almindelige RT-qPCR-hæmmere, der findes i blod, afføring og andre komplekse prøver
  • Farvefleksibilitet—formuleringen uden ROX farvestof muliggør brug af andre farvestoffer i den kanal, der tidligere blev brugt til måling ROX
  • Forenklet applikation—med ét rør, ét-trins masterblanding tilbyder en enkelt gennemløbsprofil med RNA og DNA og muliggør nem blanding og match af mål på en plade
  • Høj effektivitet—øget RT-qPCR-hastighed på hurtige og standardinstrumenter
Optimeret til multiplexing
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) er valideret til at kunne detektionere op til fire mål samtidigt. Forskning i virale patogener omfatter ofte komplekse reaktioner med multiplexede primere og prober samt interne kontroller. For at imødekomme dette behov udviklede vi denne masterblanding til højordens multiplex-reaktioner med flere genudtryksmål (se figur nedenfor). For at forenkle dine eksperimenter er der udviklet en enkelt TaqMan Fast Virus master mix-protokol, der forstærker begge typer nukleinsyre, så du kan undersøge både RNA- og DNA-virusmål ved siden af hinanden på samme plade ved hjælp af de samme håndteringstrin.
Høj følsomhed
Mange prøver af virale patogener har meget lave niveauer af nukleinsyremål. TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) er optimeret til højfølsom detektion af virale mål og lav-titer patogener (se figur). Formuleret ved en højere koncentration gør denne masterblanding det muligt at opsætte mindre reaktioner og køre hurtige instrumenter og protokoller, samtidig med at du opnår mindst samme følsomhed som forventet fra standard-cykling qPCR. Alternativt kan større prøveinputmængder tilføjes til standard reaktionsvolumener for mere præcis kvantificering af lav-titer prøver.
Konsekvente resultater i tilstedeværelsen af hæmmere
Forskningsprøver, der er testet for virale patogener, omfatter ofte materialer som blod, snavs og væv, der kan hæmme qPCR-reaktioner. TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) indeholder bufferkomponenter og proprietære additiver, der er optimeret til at håndtere RT-qPCR-hæmmere for at sikre ensartet ydeevne og give tillid til dine resultater. Masterblandingen er blevet testet for at muliggøre robust ydeevne i nærvær af almindelige hæmmere, herunder heparin, hæmatin og humussyre (se figur).
Farvefleksibilitet
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (Nej ROX) indeholder ikke den ROX passive referencefarve. Dette muliggør multipleksing af højere orden, fordi andre farvestoffer, såsom JUN (eller lignende emissionsbølgelængdefarve), kan måles i den kanal, der tidligere blev brugt til måling ROX. På grund af denne fleksibilitet TaqMan kan Fast Virus master mix bruges med almindelige realtids PCR-systemer og tillader valg af den ønskede passive referencefarve, der bedst passer til dine behov.
Hurtige resultater
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) fremskynder din tid til resultater og effektiviserer brugen af dine realtids PCR-instrumenter med en hurtig protokol. Den højkoncentrerede formulering gør det muligt at tilsætte flere prøver med den målrettede nukleinsyre i de mindre reaktionsvolumener, der kræves for at køre hurtige protokoller. Dette gør det muligt at opretholde følsomhed med lav-titer forskningsprøver, samtidig med at hastighed og gennemstrømning forbedres.
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) leverer robust ydeevne, multiplexing-muligheder i nærvær af almindelige RT-qPCR-hæmmere og bekvemt reaktionsopsætning, som giver dig større tillid til dine resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 4X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 x 1 ml rør med 4X RT-PCR masterblanding, tilstrækkeligt til 200 x 20 μl reaktioner.
Mastermixet indeholder:
• Hot-start AmpliTaq Fast DNA Polymerase
• Termostabil MMLV Reverse Transcriptase
• dNTPs
• RNase-hæmmer
• Optimeret buffer
Store ved -15 °C til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode 1-Step RT-PCR
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Multiplex kapacitet Op til 4-plex
Passiv referencefarve Ingen
Mængde 1 x 1 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Målspecificitet Kun RNA, både RNA og DNA
Til brug med (applikation) Mikrobiel detektion, Genekspression, DNA-kvantificering, Tilstedeværelse/Fravær
Termostabilitet Ikke relevant
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 200 x 20μ L Reaktioner
Prøvetype RNA, DNA
Volumen 1 x 1 mL
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj