Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix til qPCR (nr ROX )
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR. The 4X formulation enhances detection of both RNA and DNA viral pathogens, even in the presence of challenging PCR inhibitors. TaqMan Fast Virus master mix is used for sensitive pathogen detection in research samples as well as multiplex gene expression studies with low target input. It has a single-tube format for consistent handling and processing and is ideal for high-throughput workflows, delivering results in <30 minutes.
TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er designet til at muliggøre farvestoffleksibilitet til multipleksing af op til fire forskellige RNA/DNA-mål til high-throughput RT-qPCR. 4X-formuleringen forbedrer detektion af både RNA- og DNA-viruspatogener, selv i nærvær af udfordrende PCR-hæmmere. TaqMan Fast Virus mastermix bruges til følsom patogendetektion i forskningsprøver samt multipleks genekspressionsundersøgelser med lavt målinput. Den har et enkeltrørsformat til ensartet håndtering og bearbejdning og er ideel til workflows med høj gennemstrømning, der leverer resultater i< 30 minutter.
Fordele ved TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) inkluderer:
•Multipleksing —optimeret til at detektere op til fire RNA/DNA virale patogener og genekspressionsmål
• 4X mastermix med høj følsomhed —til at amplificere RNA- og DNA-mål ved lave målinputniveauer med seks logfiler af dynamisk rækkevidde
•Tolerant over for PCR-hæmmere formuleret —til at virke i nærværelse af almindelige RT-qPCR-hæmmere fundet i blod, afføring og andre komplekse prøver
•Farvefleksibilitet formuleringen uden— ROX farvestof gør det muligt at bruge andre farvestoffer i den kanal, der tidligere blev brugt til at måle ROX
•Forenklet påføring —med et-rør, et-trins mastermix tilbyder en enkelt kørselsprofil med RNA og DNA og muliggør let mix-and-match af mål på en plade
•Høj effektivitet —øgede RT-qPCR-hastigheden på hurtige og standardinstrumenter
Optimeret til multipleksing
TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er blevet valideret til detektion af op til fire mål samtidigt. Viral patogenforskning omfatter ofte komplekse reaktioner med multipleksede primere og prober og interne kontroller. For at imødekomme dette behov udviklede vi denne mastermix til multipleksreaktioner af højere orden med flere genekspressionsmål (se figur nedenfor). For at forenkle dine eksperimenter, en enkelt TaqMan Fast Virus master mix-protokol er blevet udviklet til at amplificere begge typer nukleinsyre, så du kan udspørge både RNA- og DNA-virus-mål ved siden af hinanden på den samme plade ved hjælp af de samme håndteringstrin.
Høj følsomhed
Mange virale patogenforskningsprøver har meget lave niveauer af nukleinsyremål. TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) er optimeret til meget følsom påvisning af virale mål og lavtiterpatogener (se figur). Formuleret i en højere koncentration giver denne mastermix dig mulighed for at opsætte mindre reaktioner og køre hurtigt-cyklende instrumenter og protokoller, mens du opnår mindst den samme følsomhed som forventet fra standard-cykling qPCR. Alternativt kan større prøveinputmængder tilføjes til standardreaktionsvolumener for mere nøjagtig kvantificering af lavtiterprøver.
Konsekvente resultater i tilstedeværelsen af inhibitorer
Forskningsprøver, der analyseres for virale patogener, omfatter almindeligvis materialer som blod, snavs og væv, der kan hæmme qPCR-reaktioner. TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) inkluderer bufferkomponenter og proprietære additiver, der er optimeret til at håndtere RT-qPCR-hæmmere for at sikre ensartet ydeevne og give tillid til dine resultater. Masterblandingen er blevet testet for at muliggøre robust ydeevne i nærværelse af almindelige inhibitorer, herunder heparin, hæmatin og humussyre (se figur).
Farvefleksibilitet
TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) indeholder ikke ROX passiv referencefarve. Dette tillader multipleksing af højere orden, fordi andre farvestoffer, som f.eks JUN (eller lignende emissionsbølgelængdefarvestof) kan måles i den kanal, der tidligere blev brugt til at måle ROX . På grund af denne fleksibilitet, TaqMan Fast Virus-mastermix kan bruges med almindeligt real-time PCR-system og tillader valg af det ønskede passive referencefarvestof, der passer bedst til dine behov.
Hurtige resultater
TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) fremskynder din tid til resultater og strømliner brugen af dine PCR-instrumenter i realtid med en hurtig protokol. Formuleringen med høj koncentration gør det muligt at tilføje mere prøve indeholdende målnukleinsyren i de mindre reaktionsvolumener, der kræves for at køre hurtige protokoller. Dette giver dig mulighed for at bevare følsomheden med lavtiter-forskningsprøver, mens du forbedrer hastigheden og gennemløbet.
TaqMan Hurtig virus 1-Step Multiplex Master Mix (nr ROX ) giver robust ydeevne, multipleksing-kapaciteter i nærværelse af almindelige RT-qPCR-hæmmere, og praktisk reaktionsopsætning giver dig mulighed for at have mere tillid til dine resultater.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 4X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 5 x 1 mL rør med 4X RT-PCR master mix tilstrækkelig til 1000 x 20μ L reaktioner. Mastermixet indeholder: • Hot-start AmpliTaq Hurtig DNA-polymerase • Termostabil MMLV Reverse Transcriptase • dNTP'er • RNase-hæmmer • Optimeret buffer Opbevares ved -15 °C til -25 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System |
| Multiplex kapacitet | Up to 4-plex |
| Passiv referencefarve | Ingen |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |