Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtigt reagens startsæt
Artikelnummer. 15835421 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
125 reaktioner
Pakningsstørrelse:
125 reaktioner
Artikelnummer. Mængde unitSize
15835421 125 reaktioner 125 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15835421 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4352407
Designet til at detektere og kvantificere eukaryotisk 18S rRNA-sekvens i cDNA-prøver ved hjælp af TaqMan 5' nuklease-assay, i hurtig termisk cyklustilstand.
Det eukaryote 18S rRNA TaqMan™ Assayet består af en 20X blanding af to umærkede PCR-primere og en FAM™ farvestof mærket 18S TaqMan™ MGB sonde. Brugt med: 7900HT Fast Real-Time PCR System med Hurtigt 96-brønds blokmodul, 7900HT Hurtigt Real-Time Service Upgrade, 7900HT System Fast 96-brønds Block Upgrade Kit.
Ordreinfo
Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder TaqMan™ Hurtig realtids PCR Universal Master Mix (2X), nr AmpErase™ UNG (1 rør), eukaryotisk 18S rRNA TaqMan™ Assay (20X blanding af to umærkede PCR-primere og en FAM™ farvestof-mærket 18S TaqMan™ MGB probe) (assay-ID Hs99999901_s1; delnummer 4331182) og humant Raji-cDNA.
Opbevar PCR-blandingen ved 2° til °8 C
Opbevar resten af sættets indhold ved -15° til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, AB 7900HT hurtig tilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype PCR-reagenser
Mængde 125 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 125 reaktioner
Mål 18S rRNA
Målspecificitet Mål-specifik
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Nej
Antal reaktioner 125 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA