Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig avanceret mastermix til qPCR, ingen UNG
Artikelnummer. p-7180620 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
Artikelnummer. 17125772
Brand: Applied Biosystems™ A44360
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TaqMan Fast Advanced Master Mix leverer nøjagtig kvantificering og pålidelighed på kort tid.
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time. It provides best-in-class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration. Note: This TaqMan Fast Advanced Master Mix does not contain uracil-N-glycoslyase (UNG).
TaqMan Fast Advanced Master Mix leverer nøjagtig kvantificering og pålidelighed på kort tid. Det giver klassens bedste ydeevne, inklusive det bredeste kvantificerbare område, i både enkelt- og dupleksreaktioner, selv med udfordrende mål. TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder AmpliTaq Hurtig DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP, ROX farvestof (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter. Det leveres i en 2X koncentration. Bemærk: Dette TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder ikke uracil-N-glycoslyase (UNG). Se en komplet liste over alle TaqMan Fast Advanced Master Mix-produkter, med og uden UNG.
TaqMan Fast Advanced Master Mix funktioner inkluderer:
Klassens bedste ydeevne —overlegen følsomhed, nøjagtighed, dynamisk område og specificitet sammenlignet med standardblandinger i standardtilstand
Konstrueret til forbedret bordpladestabilitet, stabil —ved stuetemperatur i op til 72 timer i formonterede reaktioner
Optimeret til multipleksing valideret —til duplexing med eksogene og endogene interne positive kontrolanalyser
Reducerede køretider (< 40 minutter) på hurtig og standardinstrumentering optimeret til —hurtig tilstand på hurtige instrumenter og hurtige cykelforhold på standardinstrumenter
Overgår problemfrit til dine eksperimenter valideret med— TaqMan Assays for genekspression og mikroRNA'er, og TaqMan array micro-fluidic-kort
Klassens bedste ydeevne
TaqMan Fast Advanced Master Mix er designet til at give en ydeevne svarende til eller bedre end standard mastermix. Den er blevet vurderet op imod de førende leverandørers standard og hurtige masterblandinger for at sikre, at det lykkes med at levere den bedste sensitivitet, nøjagtighed, dynamisk område og specificitet. TaqMan Fast Advanced Master ’Mixs dynamiske område (op til 7 logs) er det bredeste i branchen. Blandingens imponerende følsomhed er vist i figuren nedenfor, som sammenligner Ct-værdierne for TaqMan Hurtig Avanceret Master Mix og TaqMan Universal PCR Master Mix på tværs af et panel af genekspressionsassays.
Bænktopstabilitet for høj gennemstrømning og bekvemmelighed
TaqMan Fast Advanced Master Mix er konstrueret til at bibeholde et højt niveau af ydeevne i formonterede reaktioner i op til 72 timer. Stabiliteten af denne blanding giver brugere af væskehåndteringssystemer med høj gennemstrømning sikkerhed for, at resultaterne på den første plade vil være den samme som resultaterne fra den sidste plade. Figuren nedenfor viser et assay, der blev kørt ved samling (tid 0) og efter 72 timers inkubation ved 30 C, °der simulerer det mest ekstreme rumtemperaturscenarie.
For dem med mindre ekstreme gennemløbsbehov giver den forbedrede stabilitet af denne mastermix en generel ekstra bekvemmelighed til din arbejdsgang, da du ikke længere er begrænset til straks at køre plader ved montering.
Optimeret til multipleksing Vi er klar
over, at tillid er altafgørende, når det kommer til dine resultater. TaqMan Fast Advanced Master Mix er designet til at hjælpe med at levere nøjagtige resultater for dupleksreaktioner ved hjælp af en intern positiv kontrol (IPC ). Figuren nedenfor viser resultaterne for det eksperimentelle målβ -actin (gennavn: ACTB), som blev seriefortyndet og amplificeret i enkeltmålsreaktioner og dupleksreaktioner.
Valideret til mikroRNA-assays
TaqMan Fast Advanced Master Mix er blevet valideret til brug med flere real-time PCR-applikationer, herunder mikroRNA-assays. Formuleringen giver høj specificitet og dynamisk rækkevidde, de to mest kritiske præstationsegenskaber for succesfulde resultater, når man arbejder med mikroRNA. Dataene i figuren nedenfor viser fremragende PCR-linearitet over et 6-log-interval af inputskabelon.
Reducerede driftstider på standardinstrumentering
TaqMan Fast Advanced Master Mix er blevet optimeret til brug med både hurtig og standard instrumentering, hvilket gør det muligt for forskere, der i øjeblikket ejer standardinstrumenter, også at høste de præstationsfordele og tidsbesparelser, som dette mix giver. Nedenstående figur viser de imponerende resultater, der opnås ved brug TaqMan Hurtig avanceret mastermix under hurtige termiske cyklingsforhold på Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System. Blandingen er blevet testet med alle Applied Biosystems standard PCR-instrumentering i realtid for at muliggøre succes uafhængigt af, om du ejer et hurtigt-aktiveret instrument eller ej.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 rør (5 ml) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix tilstrækkelig til 500 reaktioner
TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder AmpliTaq Hurtig DNA-polymerase, dNTP'er (med dUTP), ROX farvestof (passiv reference) og optimeret buffer.
Opbevares ved °2 C til °8 C i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Multiplex kapacitet Duplex
Passiv referencefarve ROX (Pre-mixed)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Fast Advanced Master Mix
Mængde 5 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Målspecificitet cDNA or gDNA only
Til brug med (applikation) Genekspression, DNA Quantitation, Presence/Absence
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA
Inkluderer dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) High