Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig avanceret mastermix til qPCR, ingen UNG
Artikelnummer. 17125772 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17125772 5 mL
17115772 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17125772 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A44360
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
TaqMan Fast Advanced Master Mix leverer nøjagtig kvantificering og pålidelighed på kort tid.
TaqMan Fast Advanced Master Mix leverer præcis kvantificering og pålidelighed på kort tid. Den leverer ydeevne i klassen, inklusive det bredeste målbare område, både i enkelt- og duplex-reaktioner, selv med udfordrende mål. TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTP'er med dUTP, ROX farvestof (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter. Det gives i en 2X koncentration. Bemærk: Denne TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder ikke uracil-N-glycoslyase (UNG).
TaqMan Fast Advanced Master Mix-funktioner inkluderer:
  • Bedst i klassen ydeevne—, overlegen følsomhed, nøjagtighed, dynamisk område og specificitet sammenlignet med standardmix i standardtilstand
  • Udviklet til forbedret bordstabilitet—, stabil ved stuetemperatur i op til 72 timer i forsamlede reaktioner
  • Optimeret til multipleksing—valideret til duplexing med eksogene og endogene interne positive kontrol-assays
  • Reducerede driftstider (<40 minutter) på hurtig og standardinstrumentering—optimeret til hurtig tilstand på hurtige instrumenter og hurtige cyklingsforhold på standardinstrumenter
  • Glider sømløst over i dine eksperimenter—valideret med TaqMan analyser for genekspression og mikroRNA'er samt TaqMan array mikrofluidiske kort
Bedst i klassen præstation
TaqMan Fast Advanced Master Mix er designet til at levere ydeevne, der er lige så god eller bedre end standard mastermix. Den er blevet vurderet op imod de førende leverandørers standard og hurtige masterblandinger for at sikre, at det lykkes med at levere den bedste sensitivitet, nøjagtighed, dynamisk område og specificitet. TaqMan Fast Advanced Master Mix' dynamiske område (op til 7 logs) er det bredeste i branchen. Den imponerende følsomhed af blandingen vises i figuren nedenfor, som sammenligner CT-værdierne for TaqMan Fast Advanced Master Mix og TaqMan Universal PCR Master Mix på tværs af et panel af genekspressionsanalyser.
Bordstabilitet for højkapacitetshåndtering og bekvemmelighed
TaqMan Fast Advanced Master Mix er udviklet til at bevare et højt niveau af ydeevne i forudsamlede reaktioner i op til 72 timer. Stabiliteten af denne blanding giver brugere af væskehåndteringssystemer med høj gennemstrømning sikkerhed for, at resultaterne på den første plade vil være den samme som resultaterne fra den sidste plade. Figuren nedenfor viser en analyse, der blev udført ved samling (tid 0) og efter 72 timers inkubation ved 30 °C, hvilket simulerer det mest ekstreme scenarie ved stuetemperatur.
For dem med mindre ekstreme gennemstrømningsbehov giver den forbedrede stabilitet i denne masterblanding en samlet øget bekvemmelighed i din arbejdsgang, da du ikke længere er begrænset til straks at køre plader ved samling.
Optimeret til multiplexing
Vi er klar over, at selvtillid er altafgørende, når det gælder dine resultater. TaqMan Fast Advanced Master Mix er designet til at levere nøjagtige resultater for duplex-reaktioner ved brug af en intern positiv kontrol (IPC). Figuren nedenfor viser resultaterne for det eksperimentelle mål-aktin β(gennavn: ACTB), som blev fortyndet og forstærket serielt i enkeltmålsreaktioner og duplex-reaktioner.
Valideret for mikroRNA-assays
TaqMan Fast Advanced Master Mix er valideret til brug med flere realtids PCR-applikationer, herunder microRNA-analyser. Formuleringen giver høj specificitet og dynamisk rækkevidde, de to mest kritiske præstationsegenskaber for succesfulde resultater, når man arbejder med mikroRNA. Dataene i figuren nedenfor demonstrerer fremragende PCR-linearitet over en 6-logs interval af inputskabelon.
Reducerede driftstider på standardinstrumentering
TaqMan Fast Advanced Master Mix er optimeret til brug med både hurtig og standard instrumentering, hvilket gør det muligt for forskere, der i øjeblikket ejer standardinstrumenter, også at høste de ydelsesfordele og tidsbesparelser, denne blanding giver. Figuren nedenfor viser de imponerende resultater, der er opnået ved brug TaqMan af Fast Advanced Master Mix under hurtige termiske cyklingsforhold på Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR-systemet. Mixet er blevet testet med alle Applied Biosystems standard realtids PCR-instrumenter for at muliggøre succes uafhængigt af, om du ejer et fast-aktiveret instrument eller ej.
BEMÆRK: Produktbrugerguiden kan downloades nedenfor. Når man bruger denne no-UNG-version af TaqMan Fast Advanced Master Mix, kan den valgfrie UNG-inkubation ved 50 °C i 2 minutter udelades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 rør (5 ml) 2X TaqMan Fast Advanced Master Mix tilstrækkeligt til 500 reaktioner
TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder AmpliTaq Fast DNA Polymerase, dNTP'er (med dUTP), ROX farvestof (passiv reference) og optimeret buffer.
Opbevar ved 2°til 8°grader i mørke.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Væske
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Multiplex kapacitet Duplex
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype Fast Advanced Master Mix
Mængde 5 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Målspecificitet cDNA eller kun gDNA
Til brug med (applikation) Genekspression, DNA-kvantificering, Tilstedeværelse/Fravær
Termostabilitet 72 timer, samlet reaktion
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA
Inkluderer dUTP
Inhibitor Tolerance (Simple) Høj