Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Hurtigt avanceret Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7138943
Antal reaktioner:
100 reaktioner
40 reaktioner
400 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16594644
Brand: Invitrogen™ A35374
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Cellelysereagens, DNAse I, stopopløsning, 20X RT enzymblanding, 2X RT buffer, TaqMan Hurtig avanceret mastermix
De TaqMan Hurtig avanceret Cells-to-Ct Kit er et komplet cellelysatsystem designet til genekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning.
De TaqMan Hurtigt avanceret Cells-to-Ct Kit er et komplet cellelysatsystem designet til genekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning. TaqMan Hurtig avanceret Cells-to-Ct cellelysereagenser leveres med den højeste følsomhed Fast Advanced revers transkriptionsenzymblanding, 2X RT-buffer og klassens bedste TaqMan Hurtig avanceret mastermix. De TaqMan Hurtigt avanceret Cells-to-Ct Kit giver dig al den følsomhed, du har brug for i den hurtigste tilgængelige workflow: få genekspressionsanalyseresultater fra en hel plade af celler på omkring 80 minutter.
De TaqMan Hurtigt avanceret Cells-to-Ct Kit er et komplet cellelysatsystem designet til genekspressionsanalyse direkte fra dyrkede celler uden RNA-oprensning. TaqMan Hurtig avanceret Cells-to-Ct cellelysereagenser leveres med den højeste følsomhed Fast Advanced revers transkriptionsenzymblanding, 2x RT-buffer og best-in-class TaqMan Hurtig avanceret mastermix. De TaqMan Hurtig avanceret Cells-to-Ct Kit giver dig al den følsomhed, du har brug for i den hurtigste tilgængelige workflow: få genekspressionsanalyseresultater fra en hel plade af celler på omkring 80 minutter.
  • Komplet —optimeret arbejdsgang inkluderer cellelysereagenser med gDNA-fjernelse, ny Fast Advanced RT-enzymblanding, buffer og ny TaqMan Hurtig avanceret mastermix
  • Hurtig —7-minutters prøveforberedelse, inklusive DNase-behandling, ved stuetemperatur
  • Let —lysér prøver i et rør eller direkte i dyrkningsplader
  • Robust —genekspressionsanalyse på 10 100.000 celler –pr. prøve; resultater svarende til dem fra oprenset RNA
  • Efficient —indeholder tilstrækkelige reagenser til at generere 500 realtids PCR-resultater fra 100 startprøver
Unik metode eliminerer behovet for at isolere RNA fra cellekulturer
De Cells-to-Ct metoden indeholder et unikt lyseringsreagens, der lyserer celler og beskytter RNA. DNA-fjernelse sker samtidigt i det 5-minutters lange lyseringstrin for at spare tid og forbedre brugervenlighed. Lysering stoppes derefter ved tilsætning af en 'Stop Solution', der irreversibelt binder til lysereagenserne.
De TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit indeholder revers transkription (RT) reagenser til cDNA-syntese og TaqMan Hurtig avanceret mastermix til PCR-analyse i realtid. TaqMan primer/probe sæt sælges separat.
Enkel prøveforberedelse på 7 minutter
De TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit er designet til 10 100.000 –dyrkede celler/prøve. Celler vaskes i PBS og lyseres i opløsning i fem minutter ved stuetemperatur; DNase-behandling kan udføres samtidigt. Lysering afsluttes ved stuetemperatur ved en 2-minutters inkubation med stopopløsning. Lysaterne er nu klar til revers transkription eller opbevaring kl– °20 C på kort sigt eller -80 °C på længere sigt.
Maksimer sensitiviteten af detektion
I modsætning til nogle konkurrerende kits, der begrænser mængden af lysat i RT-reaktionen til 10 %, TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit kan rumme 45 % af det samlede RT-reaktionsvolumen som cellelysat. Derudover kan cDNA omfatte op til 45 % af real-time PCR-reaktionsvolumenet. Det store lysatvolumen i den optimerede RT-reaktion sammen med det store cDNA-volumen i den efterfølgende realtids-PCR ved hjælp af TaqMan Hurtig avanceret mastermix, fører til maksimal følsomhed. Masterblandingen forstærker målet præcist og nøjagtigt, hvilket muliggør påvisning af små mængder mål, såsom transkripter udtrykt ved lave niveauer.
Reduceret prøvetab og overførselsfejl
Fordi prøver kan behandles direkte i kulturbrønde (96 eller 384 brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket letter hurtig behandling med høj gennemstrømning. I modsætning til gammeldags RNA-isoleringsprotokoller med flere trin kræves ingen opvarmnings-, vask- eller centrifugeringstrin. Sættet forenkler i høj grad en besværlig –30 60 minutters proces og reducerer den til 7 minutter.
Kompatibel med guldstandard TaqMan Genekspressionsassays
De TaqMan Hurtigt avanceret Cells-to-CT Kit workflow muliggør uovertruffen genekspressionsevaluering med enhver af> 700.000 TaqMan Genekspressionsassays. Dette sæt er blevet grundigt testet for specificitet med et bredt udvalg af TaqMan Genekspressionsassays.
Gennemprøvet præstation, afprøvet sammen
Alle komponenter i TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit er blevet optimeret til ensartet og pålidelig ydeevne. Dette fjerner gætteriet involveret i at samle separate prøveforberedelse, RT og real-time PCR-kits. Og den TaqMan Fast Advanced Cells-to-CT Kit er blevet valideret med TaqMan Genekspressionsanalyser for ekstra kvalitetssikring, der giver dig den følsomhed, du har brug for, i den hurtigste prøve-til-svar-workflow, der er tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 20X Fast Advanced RT Enzyme Mix, 100μ L, 2X Fast Advanced RT-buffer, 2 mL, Lysis Solution, 2 mL, Stop Solution, 220μ L, DNase I, 22μ L, TaqMan Fast Advanced Master Mix, 1 mL, Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Detektionsmetode TaqMan
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 2-trins RT-qPCR
Reaktionshastighed 7 min.
DNase 22 μl DNase I
Grønne funktioner Færre ressourcer brugt, mindre affald, mindre farligt
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Cells-to-CT
Produkttype Fast Advanced Cells-to-Ct-sæt
Mængde 40 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 40 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression
Troskab (vs. Taq) 2X
Antal reaktioner 40 reaktioner
Oprensningsmål Lysater
Reagenstype Cellelyse
Prøvetype Pattedyrceller
Udgangsmateriale 10-100.000 celler