Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0
Artikelnummer. 10704407 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
400 reaktioner
800 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10704407 400 reaktioner Hver
10575575 200 reaktioner Hver
10085544 800 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704407 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4398021
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Nøjagtig, real-time PCR-baseret patogendetektion i nærvær af høje niveauer af inhibitorer.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 tilbyder nøjagtig, real-time PCR-baseret patogendetektion i nærvær af høje niveauer af inhibitorer. Brug denne Master Mix til at analysere miljø-, mad- og andre udfordrende prøver.
  • Skræddersyet til kvantitative PCR-eksperimenter i realtid
  • Uovertruffen følsomhed til udfordrende applikationer, måldetektion med lavt antal kopier og multipleks PCR
  • Inkluderer patogendetektion og kvantificering ⁄af viral bakteriebelastning
  • Følsom påvisning til pålidelig kvantificering af rigelige og begrænsede genetiske mål
  • Stabil blanding til højkapacitetshåndtering
  • Ved modtagelse opbevares ved -15 °C til -25 °C før første brug, beskyttet mod lys
  • Efter første brug opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Optimeret formulering til uovertruffen ydeevne
TaqMan Environmental Master Mix 2.0 er en praktisk 2X-blanding til målkvantificering, der inkluderer:
  • AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure), en højt oprenset DNA-polymerase til forbedret detektion af bakterielle mål. Dette hot-start enzym er inaktivt ved stuetemperatur, så reaktioner kan sættes op på bordpladen. Enzym aktiveres under termisk cykling.
  • Passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farvestof til præcis dataanalyse.
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Denne TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 er en praktisk 2X blanding i en 10 ml flaske, der inkluderer: AmpliTaq Gold DNA Polymerase, UP (Ultra Pure), og en passiv intern reference baseret på proprietær ROX farvestof til præcis dataanalyse.
Ved modtagelse opbevares ved -15 til -25 °C før første brug, beskyttet mod lys. Efter første brug opbevares ved 2 til 8 °C, beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Flaske
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOne™ , Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype qPCR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 400 reaktioner
Tilstrækkelig til 400 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Genotypebestemmelse, Detektion af patogener, Virusdetektion
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 400 reaktioner
Prøvetype Miljøprøve, fødevarer
Volumen 10 mL