Beskrivelse
TaqMan™ Mutationsdetektionsassays detekterer somatiske mutationer i gener, der er forbundet med cancer. Disse assays er drevet af konkurrerende allel-specifikke TaqMan™ PCR (castPCR™ ) teknologi. Specifik og følsom, castPCR™ kan påvise sjældent muteret DNA blandt vildtype-DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | TaqMan™ EGFR Exon 19 deletionsanalyse, 150μ L, designet til at imødegå disse begrænsninger samt til at give en metode til nøjagtigt at kvantificere procentdelen af specifikke kræftmutationer i en prøve |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| PCR metode | qPCR |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | TaqMan™ EGFR Exon 19 deletionsanalyse |
| Mængde | 75 reaktioner |
| Volumen | 150μ L |