Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme Genotyping Assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10650796 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
150 reaktioner, Inventariseret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10650796 150 reaktioner, Inventariseret Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10650796 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4362691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4550.00 DKK
    3412.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 1137.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
TaqMan™ Lægemiddelmetabolisme SNP Genotyping Assay
TaqMan™ SNP Genotyping Assays make it easy to perform human and mouse SNP genotyping studies with the precision of TaqMan™ reagent-based chemistry. 4.5 million SNP assays are available, including 3.5 million HapMap SNPs, 70,000 cSNPs and 160,000 validated assays.
TaqMan™ SNP Genotyping Assays gør det nemt at udføre humane og muse SNP genotypningsundersøgelser med præcisionen af TaqMan™ reagensbaseret kemi. 4,5 millioner SNP-assays er tilgængelige, herunder 3,5 millioner HapMap SNP'er, 70.000 cSNP'er og 160.000 validerede assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X blanding af præ-formuleret assay (2 prober og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Koncentration 20X
Type Reagens
Etiket eller farvestof FAM, VIC
Produktlinje TaqMan
Mængde 150 reaktioner, Inventariseret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Target Gene Assays for 220 lægemiddelmetabolisme og transportgener er tilgængelige
Form Frosset
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TaqMan Drug Metabolism Genotyping Assay
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide