Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ DNA skabelonreagenser
Artikelnummer. 15873354 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15873354 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15873354 Leverandør TaqMan™ Leverandørnr. 401970
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Indeholder
Human DNA-standardkurvefortyndingsserie, ukendt DNA-kontrol, beta-actin-probe (FAM™ Probe), beta-actin Forward Primer og beta-actin Reverse Primer
Giv de nødvendige komponenter til at udføre en standardfortyndingsserie med beta-actingenet ved hjælp af nukleinsyre fra humane celler
TaqMan™ beta-actin skabelonreagenser kan bruges sammen med TaqMan™ PCR-kernereagenser eller SYBR™ Grønne PCR-kernereagenser til polymerasekædereaktion (PCR).
  • Præ-designede primere og TaqMan™ probe eliminere assay design
  • Retningslinjer for hurtig analyseudvikling kan minimere optimeringstiden
  • Separate komponenter giver fleksibilitet i assay-opsætningen
Omfattende retningslinjer inkluderet: Vi har udviklet et omfattende sæt retningslinjer for at sikre succes ved brug Applied Biosystems™ Real-Time PCR-reagenser og instrumentering. Disse retningslinjer er enkle og nemme at følge. Mange traditionelle variabler, såsom magnesiumchloridkoncentration og selve den termiske cyklusprotokol, er blevet standardiseret, hvilket i høj grad reducerer assay-udviklingstiden.
Normalisering indbygget: Alle vores realtids-PCR-reagenssæt indeholder en passiv intern reference for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensudsving. Normalisering med en passiv intern reference minimerer brønd til brønd variabilitet, der kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipettering fejl og prøve fordampning. Den passive reference er også afgørende for nøjagtige resultater, når flere prober (med forskellige reporterfarvestoffer) kombineres i et enkelt rør.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Anbefalet opbevaring
Store at -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Human DNA-standardkurvefortyndingsserie, ukendt DNA-kontrol, beta-actin-probe (FAM™ Probe), beta-actin Forward Primer og beta-actin Reverse Primer. Opbevares ved -20 °C
Oversigt Intern sondemodifikation: FAM (5' ), TAMRA Quencher (3' )
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
Etiket eller farvestof FAM
Mængde 1 sæt
Mål β-aktin
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.