Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse, mus, Tfrc
Artikelnummer. 13121504
Skift visning
Antal reaktioner:
3000 reaktioner
750 reaktioner
Pakningsstørrelse:
750 reaktioner
750µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
13121504 750 reaktioner 750 reaktioner
15305089 3000 reaktioner 750µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13121504 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4458366
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Mus TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyser køres med prædesignede, Custom Plus og Custom TaqMan™ Copy Number Assays i en duplex, real-time PCR-reaktion for at detektere og måle variationer i kopiantal i musegenomet.
Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays køres med foruddesignede, Custom Plus og Custom TaqMan™ Copy Number Assays i en duplex, realtids PCR-reaktion for at opdage og måle kopinummervariationer i musegenomet. Mouse TaqMan™ Copy Number Reference Assays er også kompatible med de foruddesignede TaqMan™ copy number-assays for fælles vektormarkør og reportergen. To muligheder for gener, der kan bruges som endogene referencegener hos mus, tilbydes: Tfrc og Tert. TaqMan™ Copy Number Reference Assays er designet til at unikke genomiske sekvenser i musereferencegenomets samling (NCBI Build 37/mm9) og er nødvendige for relativ kvantificering af copy number-mål.
TaqMan™ Copy Number Assays kvantificerer det relevante gen og normaliserer til et endogent referencegen, der vides at være til stede i to kopier i et diploid genom. Bemærk venligst, at TaqMan™ Copy Number Reference Assays er artsspecifikke.
Mus TaqMan® Kopinummerreferenceanalyser køres med prædesignede, Custom Plus og Custom TaqMan® Copy Number Assays i en duplex, real-time PCR-reaktion for at detektere og måle variationer i kopiantal i musegenomet. Mus TaqMan® Kopinummerreferenceassays er også kompatible med den fælles vektormarkør og det foruddesignede reportergen TaqMan® Kopinummeranalyser. Der tilbydes to muligheder for gener, der kan bruges som endogene referencegener i mus: Tfrc og Tert. TaqMan® Kopinummerreferenceassays er designet til unikke genomiske sekvenser i musereferencegenomsamlingen (NCBI Build 37/mm9) og er nødvendige for relativ kvantificering af kopiantalmål.
TaqMan® Kopinummerassays kvantificerer genet af interesse og normaliserer til et endogent referencegen, der vides at være til stede i to kopier i et diploid genom. Bemærk venligst at TaqMan® Kopinummerreferenceanalyser er artsspecifikke.
Tfrc: Standard referencegenoptionen
TaqMan® Kopinummerreferenceanalyser har en VIC® farvestof-mærket TAMRA™ probe og referencesekvensspecifikke frem- og omvendte primere. Assayene er ikke primer-begrænsede.
TaqMan® Kopinummerreferenceanalyse, mus, Tfrc anbefales som standardreferenceassay til kopiantalanalyse i mus. Denne analyse detekterer transferrinreceptorgenet (Tfrc) på kromosom 16, cytobånd 16qB3. Analyseplaceringen er chr.16:32626732 på NCBI build 37. Det har et 91 bp amplikon, der kortlægger inden for exon 17 af Tfrc-genet.
TaqMan® Kopinummerreferenceanalyse, mus, tert er en alternativ referenceanalyse; det anbefales i tilfælde af, at Tfrc-analysen fungerer dårligt med en prøve på grund af kromosomafvigelser eller andre problemer. Assayet retter sig mod telomerase revers transkriptase (Tert) genet på kromosom 13, cytobånd 13qC1. Analyseplaceringen er chr.13:73778992 på NCBI build 37. Det har et 96 bp amplikon, der kortlægges inden for intron 8 af Tert-genet.
Den enkleste tilgængelige arbejdsgang
TaqMan® Copy Number Assays har den enkleste arbejdsgang af alle aktuelt tilgængelige CNV-analysemetoder. Testanalysen (FAM™ farvestofmærket), referenceanalysen (VIC® farvestof mærket), din prøve-DNA og TaqMan® Master Mix kombineres og køres derefter på en Applied Biosystems® Real-Time PCR System, der bruger standarden TaqMan® Copy Number Assay-protokol. I gennemsnit tager opsætning til primær analyse kun 3-4 timer (inklusive en cirka 2 timers PCR-kørsel).
Kraftig dataanalysesoftware CopyCaller-
softwaren® blev udviklet specielt til TaqMan® Copy Number Assay dataanalyse. Denne gratis, brugervenlige software bruger en grafisk grænseflade, der hurtigt beregner de mulige kopital for et sæt prøver i en kørsel. Det giver også en konfidensværdi for hvert kopinummeropkald og har afvigende funktionalitet.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til behandling eller diagnostik af mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation Ingen
5'Primermodifikation Ingen
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Gen symbol TFRC
Intern sondemodifikation VIC (5'), TAMRA Quencher (3')
Etiket eller farvestof TAMRA, VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttype Kopinummerreferenceanalyse
Mængde 750 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Arter Mus
Mål Tfrc (Transferrin Receptor)
Antal reaktioner 750 reaktioner
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.