Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse, human, RNase P
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076277 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
3000 reaktioner
750 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10535585
Brand: Applied Biosystems™ 4403326
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyser køres med mennesker TaqMan™ Copy Number Assays i en duplex real-time PCR-reaktion for at detektere og måle kopiantal variationer (CNV'er) og mindre områder i det menneskelige genom.
  • Assays udføres med mennesker TaqMan™ Kopinummeranalyser i en duplex real-time PCR-reaktion
  • Bruges til at detektere og måle kopiantal variationer (CNV'er) og mindre områder i det menneskelige genom
  • Der tilbydes to muligheder for gener, der kan bruges som endogene referencegener hos mennesker: RNase P og TERT
  • Designet til unikke genomiske sekvenser i referencegenomsamlingen (bygge GRCh38) og kræves til relativ kvantificering af kopiantalmål
  • TaqMan™ Copy Number Assays kvantificerer genet af interesse og normaliserer til et endogent referencegen, der vides at være til stede i to kopier i et diploid genom
  • Bemærk venligst at TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyser er artsspecifikke.
  • Assays skal opbevares ved -15 °C til -25 °C i mørke
  • Minimer fryse-tø-cyklusser
TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse RNase P
  • Anbefales som standardreferenceanalyse til kopiantalanalyse
  • Denne analyse detekterer Ribonuclease P RNA komponent H1 (H1RNA) genet (RPPH1) på kromosom 14, cytobånd 14q11.2
  • Assayplaceringen er chr.14:20343370 på build GRCh38
  • Det har et 87 bp amplikon, der kortlægges inden for det enkelte exon RPPH1-gen
TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse TERT
  • En alternativ referenceanalyse anbefales i tilfælde af, at RNase P-analysen fungerer dårligt med en prøve
  • Dette kan skyldes kromosomafvigelser eller andre problemer
  • Denne analyse retter sig mod telomerase revers transkriptase (TERT) genet placeret på kromosom 5, cytobånd 5p15.33
  • Assayplaceringen er chr5:1253257 på build GRCh38
  • Det har et 88 bp amplikon, der kortlægger inden for exon 16 af TERT-genet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation Ingen
5'Primermodifikation Ingen
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Frosset
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Gen symbol RPPH1
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Intern sondemodifikation TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Etiket eller farvestof VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttype Konfigurerbar analyse
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri, DNase-fri
Mængde 750 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Tilstrækkelig til 750 reaktioner
Mål RNase P
Antal reaktioner 750 reaktioner