Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse, human, RNase P
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Assays udføres med mennesker TaqMan™ Kopinummeranalyser i en duplex real-time PCR-reaktion
- Bruges til at detektere og måle kopiantal variationer (CNV'er) og mindre områder i det menneskelige genom
- Der tilbydes to muligheder for gener, der kan bruges som endogene referencegener hos mennesker: RNase P og TERT
- Designet til unikke genomiske sekvenser i referencegenomsamlingen (bygge GRCh38) og kræves til relativ kvantificering af kopiantalmål
- TaqMan™ Copy Number Assays kvantificerer genet af interesse og normaliserer til et endogent referencegen, der vides at være til stede i to kopier i et diploid genom
- Bemærk venligst at TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyser er artsspecifikke.
- Assays skal opbevares ved -15 °C til -25 °C i mørke
- Minimer fryse-tø-cyklusser
TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse RNase P
- Anbefales som standardreferenceanalyse til kopiantalanalyse
- Denne analyse detekterer Ribonuclease P RNA komponent H1 (H1RNA) genet (RPPH1) på kromosom 14, cytobånd 14q11.2
- Assayplaceringen er chr.14:20343370 på build GRCh38
- Det har et 87 bp amplikon, der kortlægges inden for det enkelte exon RPPH1-gen
TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse TERT
- En alternativ referenceanalyse anbefales i tilfælde af, at RNase P-analysen fungerer dårligt med en prøve
- Dette kan skyldes kromosomafvigelser eller andre problemer
- Denne analyse retter sig mod telomerase revers transkriptase (TERT) genet placeret på kromosom 5, cytobånd 5p15.33
- Assayplaceringen er chr5:1253257 på build GRCh38
- Det har et 88 bp amplikon, der kortlægger inden for exon 16 af TERT-genet
Tekniske data
Tekniske data
| 3'Primermodifikation | Ingen |
| 5'Primermodifikation | Ingen |
| Koncentration | 20X |
| Indhold og opbevaring | Kontrolprimer-probesæt |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Frosset |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| PCR metode | qPCR |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Vis mere |