Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse, human, RNase P
Artikelnummer. 10514055 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
3000 reaktioner
750 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10514055 3000 reaktioner Hver
10535585 750 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10514055 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4403328
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Human TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyser køres med mennesker TaqMan™ Copy Number Assays i en duplex real-time PCR-reaktion for at detektere og måle kopiantal variationer (CNV'er) og mindre områder i det menneskelige genom.
  • Assays udføres med mennesker TaqMan™ Kopinummeranalyser i en duplex real-time PCR-reaktion
  • Bruges til at detektere og måle kopiantal variationer (CNV'er) og mindre områder i det menneskelige genom
  • Der tilbydes to muligheder for gener, der kan bruges som endogene referencegener hos mennesker: RNase P og TERT
  • Designet til unikke genomiske sekvenser i referencegenomsamlingen (bygge GRCh38) og kræves til relativ kvantificering af kopiantalmål
  • TaqMan™ Copy Number Assays kvantificerer genet af interesse og normaliserer til et endogent referencegen, der vides at være til stede i to kopier i et diploid genom
  • Bemærk venligst at TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyser er artsspecifikke.
  • Assays skal opbevares ved -15 °C til -25 °C i mørke
  • Minimer fryse-tø-cyklusser
TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse RNase P
  • Anbefales som standardreferenceanalyse til kopiantalanalyse
  • Denne analyse detekterer Ribonuclease P RNA komponent H1 (H1RNA) genet (RPPH1) på kromosom 14, cytobånd 14q11.2
  • Assayplaceringen er chr.14:20343370 på build GRCh38
  • Det har et 87 bp amplikon, der kortlægges inden for det enkelte exon RPPH1-gen
TaqMan™ Kopinummerreferenceanalyse TERT
  • En alternativ referenceanalyse anbefales i tilfælde af, at RNase P-analysen fungerer dårligt med en prøve
  • Dette kan skyldes kromosomafvigelser eller andre problemer
  • Denne analyse retter sig mod telomerase revers transkriptase (TERT) genet placeret på kromosom 5, cytobånd 5p15.33
  • Assayplaceringen er chr5:1253257 på build GRCh38
  • Det har et 88 bp amplikon, der kortlægger inden for exon 16 af TERT-genet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation Ingen
5'Primermodifikation Ingen
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring Kontrolprimer-probesæt
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Frosset
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Lav
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Standard
Gen symbol RPPH1
Intern sondemodifikation TAMRA™ Quencher (3'), VIC™ (5')
Etiket eller farvestof VIC
Produktlinje TaqMan
Produkttype Konfigurerbar analyse
Oprensningsmetode HPLC
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri, DNase-fri
Mængde 3.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Tilstrækkelig til 3000 reaktioner
Mål RNase P
Antal reaktioner 3000 reaktioner