Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Kopinummeranalyse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076276 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
L (2900 reaktioner), lavet på bestilling
M (750 reaktioner), lavet på bestilling
S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10478264
Brand: Applied Biosystems™ 4400291
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Applied Biosystems TaqMan Kopinummeranalyser bruger guldstandard TaqMan MGB probekemi for at evaluere kopiantallet af genomiske DNA-mål ved hjælp af Applied Biosystems PCR-instrumenter og -software i realtid.
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software. TaqMan Copy Number Assays are run together with a TaqMan Copy Number Reference Assay in a duplex qPCR reaction; the copy number assay detects the target sequence, and the reference assay detects a sequence that is known to be present in two copies in the diploid genome. The results are then analyzed by the relative quantitation method using Applied Biosystems CopyCaller Software.
Applied Biosystems TaqMan Kopinummeranalyser bruger guldstandard TaqMan MGB probekemi for at evaluere kopiantallet af genomiske DNA-mål ved hjælp af Applied Biosystems PCR-instrumenter og -software i realtid. TaqMan Kopinummeranalyser køres sammen med en TaqMan Kopinummerreferenceanalyse i en duplex qPCR-reaktion; kopiantalassayet detekterer målsekvensen, og referenceassayet detekterer en sekvens, der vides at være til stede i to kopier i det diploide genom. Resultaterne analyseres derefter ved den relative kvantificeringsmetode vha Applied Biosystems CopyCaller Software.
Den prædesignede TaqMan Copy Number Assay Collection består af humane og muse assay-biblioteker til Copy Number Variation (CNV) analyse. Den humane assaysamling omfatter over 1,6 millioner assays rettet mod gen-exoner og -introner, ekstragene regioner og CNV-sekvenser fra databasen over genomiske varianter (DGV). Musesamlingen omfatter over 180.000 assays rettet mod gen-exoner. Assays til almindelige vektormarkør- og reportergener er også tilgængelige til transgene undersøgelser.
Fordele:
Specifik —guldstandard TaqMan kemi med mindre rillebinder (MGB ) prober øger assayspecificiteten ved at muliggøre kortere prober
Reproducerbare —robuste analysedesign udviklet med vores bioinformatikpipeline muliggør nøjagtige, reproducerbare og pålidelige resultater
Nem at fortolke CopyCaller —Software giver det beregnede kopiantal og det forudsagte kopiantal sammen med konfidensværdi og z-score kvalitetsmålinger
Hurtig og enkel opsætning —til primær analyse på 3 4 –timer
Omtrentlig forsendelsestid 4 6
dage –i Nordamerika og 6 10 dage –i Europa Alle analysedesign
er et produkt af vores bioinformatik-pipeline, optimeret i løbet af mere end et årti ved at udnytte data om fremstilling og analyseydelse. TaqMan Assays er blevet citeret i over 40.000 publikationer og er understøttet af mere end 350 patenter.
Alle vores foruddesignede TaqMan Assays er omfattet af TaqMan Assays qPCR-garanti.*
TaqMan Kopinummerreferenceanalyser sælges separat.
Anbefalet mastermix (sælges separat): TaqMan Genotyping Master Mix (Kat. nr. 4371355)
* Vilkår og betingelser gælder. For fuldstændige oplysninger kan du besøge www.thermofisher.com/taqmanguarantee.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
3'Primermodifikation Ingen
5'Primermodifikation Ingen
Koncentration 20X
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en 20X (S- og M-størrelser) eller 60X (L-størrelse) blanding af præformuleret assay (1 probe og 2 primere).
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
Form Frosset
PCR metode qPCR
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Intern sondemodifikation FAM (5'), MGB (minor groove-binder) (3')
Etiket eller farvestof FAM
Produktlinje TaqMan
Produkttype Kopinummeranalyse
Oprensningsmetode Solid Phase Extraction (SPE)
Renhed eller kvalitetsklasse RNase-fri, DNase-fri
Mængde S (360 reaktioner), lavet på bestilling
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter ADN
Antal reaktioner 360 reaktioner
Volumen 360μ L