Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Express Lysis Reagents
Beskrivelse
Denne TaqMan Cells-to-CT Express Lysis Reagents-produktet er et bekvemt udvalg af store mængder af de cellelysereagenser, der bruges i vores TaqMan Cells-to-CT Express Kit. Reagenserne inkluderer Express Lysis Buffer og Express ezDNase . De er ideelle til fremstilling af RNA fra dyrkede pattedyrceller til genekspressionsanalyse. Lyseringsproceduren forbereder samtidig cellelysater til RT-qPCR og fjerner genomisk DNA på kun fem minutter. Lyseringstrinnet er nemt at automatisere med robotplatforme til højkapacitetsbehandling af 96- eller 384-brøndsplader, fordi det udelukkende foregår ved stuetemperatur. Proceduren er også økonomisk, da der kun er nogle få pipetteringstrin, og for celler dyrket i 96- eller 384-brøndsplader, ingen prøveoverførsel.
Funktioner af TaqMan Celler-til-CT Express Lysis Reagens inkluderer:
- Ekstraordinær lethed og hastighed —96 prøver klar til RT-qPCR på så lidt som 5 minutter
- Ingen kedelig RNA-rensning —ingen kolonner, opvarmning eller centrifugering
- Miljøvenligt —sættet er REACH-kompatibelt, har færre komponenter og kræver færre pipetteringstrin, hvilket sparer plastomkostninger
- Kits i rigtig størrelse til automatisering —tilgængelige 2500 reaktionsstørrelser inkluderer både lysis- og RT-komponenter
Optimeret kemi uden behov for stopløsning
Genekspressionsanalyse fra direkte cellelyse er gjort enkel med vores TaqMan Cells-to-CT Express Kit (kat. nr. A57985). Med kun ét trin til cellelyse og intet behov for tilføjelse af en stopopløsning muliggør vores Express-teknologi en hurtig arbejdsgang med følsomme, nøjagtige og reproducerbare resultater. 10 100.000 –celler lyseres under anvendelse af Express Lysis Solution. Den valgfrie medtagelse af ezDNase til Express Lysis Solution muliggør fjernelse af genomisk DNA under cellelyse. Efter en 5-minutters inkubation ved stuetemperatur bruges lysatet direkte til revers transkription og qPCR-analyse.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Express Lysis Solution (stuetemperatur eller 4 °C) • Express ezDNase (– 20 °C) |
| Isoleringsteknologi | Direct Cell Lysis |
| Prøvetype | Cultured Mammalian Cells |
| High-throughput kompatibilitet | Ja |
| Til brug med (applikation) | Gene Expression |
| Grønne funktioner | Mindre farligt, mindre affald |
| Mængde | 2500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Frossen, tøris |
Må kun benyttes til forskning.